Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • TUFM Antibodies

          Invitrogen

          TUFM Monoclonal Antibody (CL2242)

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          1 Reference
          View all (22) TUFM antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TUFM Monoclonal Antibody (CL2242)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          TUFM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TUFM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 13

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TUFM Antibody (MA5-31363) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of TUFM in A431 cell line using TUFM Monoclonal Antibody (CL2242) (Product # MA5-31363). Staining shows distinct mitochondrial staining in green. Microtubule- and nuclear probes are visualized in red and blue respectively (where available). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TUFM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TUFM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TUFM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TUFM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TUFM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TUFM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TUFM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TUFM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TUFM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TUFM Antibody in Western Blot (WB)
          TUFM Antibody in Western Blot (WB)
          TUFM Antibody in Western Blot (WB)
          TUFM Antibody
          TUFM Monoclonal Antibody (CL2242)

          Product Details

          MA5-31363

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:500-1:1000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2-10 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          CL2242

          Immunogen

          Recombinant protein fragment of Human TUFM (Product #RP-92517).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.00 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2787000

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: AVDTYIPVPA RDLEKPFLLP VEAVYSVPGR GTVVTGTLER GILKKGDECE LLGHSKNIRT VVTGIEMFHK SLERAEAGDN LGALVRGLKR EDLRRGLVMV KPGSI

          Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 96%.

          Target Information

          This gene encodes a protein which participates in protein translation in mitochondria. Mutations in this gene have been associated with combined oxidative phosphorylation deficiency resulting in lactic acidosis and fatal encephalopathy. A pseudogene has been identified on chromosome 17.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: EF-Tu; Elongation factor Tu, mitochondrial; epididymis secretory sperm binding protein; mitochondrial elongation factor homolog; P43

          View more View less

          Gene Aliases: COXPD4; EF-TuMT; EFTU; P43; TUFM

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P49411

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7284

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding RNA binding translation elongation factor activity GTPase activity protein binding GTP binding hydrolase activity metal ion binding
          Process(es)
          translation translational elongation mitochondrial translational elongation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline