Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TCF7L2 Antibodies

          Invitrogen

          TCF7L2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SC06-90)

          Advanced Verification
          View all (22) TCF7L2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TCF7L2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SC06-90)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          • Advanced Verification (1)
          TCF7L2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TCF7L2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TCF7L2 Antibody (MA5-32240) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Transcription factor 7-like 2 was performed using 70% confluent log phase A-431 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with TCF7L2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SC06-90) (Product # MA5-32240) at 1:100 dilution in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed S... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TCF7L2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TCF7L2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TCF7L2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TCF7L2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TCF7L2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TCF7L2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TCF7L2 Antibody in Western Blot (WB)
          TCF7L2 Antibody in Western Blot (WB)
          TCF7L2 Antibody in Western Blot (WB)
          TCF7L2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TCF7L2 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          TCF7L2 Antibody
          TCF7L2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SC06-90)

          Product Details

          MA5-32240

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:5,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:50-1:100
          -

          ChIP assay (ChIP)

          2.5 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          SC06-90

          Immunogen

          Synthetic peptide within Human TCF7L2 aa 1-49.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          TBS, pH 7.4, with 40% Glycerol, 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2809526

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          TCF7L2, or TCF4, is a high mobility group (HMG) box-containing transcription factor that plays a key role in the Wnt signaling pathway. TCF7L2 has been implicated in glucose homeostasis through the regulation of pro-glucagon gene expression, which encodes glucagon-like peptide 1 (GLP-1). Genetic variants of TCF7L2 have been linked to type 2 diabetes, and it has specifically been shown to have an important role in the regulation of both beta-cell survival and function. Several splicing isoforms for TCF7L2 have been shown to be differentially expressed in tissues during cancer progression, and gene targeting studies indicate that TCF7L2 is required to maintain the crypt stem cells of the small intestine.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: contains exons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7L, 8, 9L, 10, 11, 12, 13, 17; contains exons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7L, 8, 9L, 10, 11, 12, 15, 17; contains exons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7L, 8, 9L, 10, 11, 12, 17; contains exons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7L, 8, 9S, 10, 11, 12, 13, 14, 17; contains exons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7L, 8, 9S, 10, 11, 12, 13, 17; contains exons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7L, 8, 9S, 10, 11, 12, 17; contains exons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7S, 8, 9S, 10, 11, 12, 17; contains exons 1, 2, 3, 5, 6, 7L, 8, 9L, 10, 11, 12, 15, 17; contains exons 1, 2, 3, 5, 6, 7L, 8, 9L, 10, 11, 12, 17; contains exons 1, 2, 3, 5, 6, 7L, 8, 9S, 10, 11, 12, 13, 14, 17; contains exons 1, 2, 3, 5, 6, 7L, 8, 9S, 10, 11, 12, 15, 17; contains exons 1, 2, 3, 5, 6, 7L, 8, 9S, 10, 11, 12, 17; contains exons 1, 2, 3, 5, 6, 7S, 8, 9S, 10, 11, 12, 17; contains exons 8, 9L, 10, 11, 12, 13, 14, 17; HMG box transcription factor 4; hTCF; hTCF 4; hTCF-4; mTCF-4; RP11-357H24.1; T-cell factor 4; T-cell-specific transcription factor 4; TCF 4; TCF7L2; TCF7L2 protein; transcription factor; Transcription factor 7-like 2; transcription factor 7-like 2 (T-cell specific, HMG-box); transcription factor 7-like 2, T-cell specific, HMG-box; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: mTcf-4B; mTcf-4E; TCF-4; TCF4; TCF4B; TCF4E; TCF7L2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9NQB0, (Mouse) Q924A0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6934, (Rat) 679869, (Mouse) 21416

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription corepressor binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding beta-catenin binding ligand-dependent nuclear receptor binding protein kinase binding sequence-specific DNA binding gamma-catenin binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding armadillo repeat domain binding promoter-specific chromatin binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding RNA polymerase II repressing transcription factor binding molecular_function chromatin binding transcription factor binding nuclear hormone receptor binding transcription regulatory region DNA binding DNA-binding transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter blood vessel development regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to glucose positive regulation of epithelial to mesenchymal transition positive regulation of heparan sulfate proteoglycan biosynthetic process Wnt signaling pathway pancreas development positive regulation of insulin secretion regulation of hormone metabolic process glucose homeostasis maintenance of DNA repeat elements fat cell differentiation negative regulation of gluconeogenesis negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter myoblast fate commitment regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation positive regulation of protein kinase B signaling canonical Wnt signaling pathway negative regulation of androgen receptor signaling pathway negative regulation of canonical Wnt signaling pathway positive regulation of protein localization to nucleus negative regulation of type B pancreatic cell apoptotic process negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway cellular glucose homeostasis glycogen metabolic process glucose metabolic process regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter cell cycle arrest biological_process cell proliferation cellular response to starvation post-embryonic development positive regulation of triglyceride biosynthetic process oligodendrocyte development neural tube development pituitary gland development bone mineralization negative regulation of BMP signaling pathway embryonic genitalia morphogenesis regulation of myelination positive regulation of protein binding secretory granule localization somatic stem cell population maintenance multicellular organism growth catenin import into nucleus regulation of gluconeogenesis by regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway odontogenesis of dentin-containing tooth positive regulation of apoptotic process negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity skin development canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of epithelial to mesenchymal transition negative regulation of fat cell differentiation positive regulation of gluconeogenesis positive regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of organ growth positive regulation of protein export from nucleus positive regulation of lipid biosynthetic process embryonic digestive tract morphogenesis embryonic hindgut morphogenesis regulation of skeletal muscle tissue development regulation of oligodendrocyte differentiation face morphogenesis regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus insulin metabolic process transcription, DNA-templated generation of neurons
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline