Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • STAT5 alpha Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-Stat5 (Tyr694) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Stat5Y694-G11), APC

          View all (91) STAT5 alpha antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-Stat5 (Tyr694) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Stat5Y694-G11), APC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-Stat5 (Tyr694) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Stat5 (Tyr694) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-Stat5 (Tyr694) Antibody (MA5-37111) in Flow

          Flow cytometry of Phospho-Stat5 (Tyr694) using NIH3T3 cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-Stat5 (Tyr694) antibody (Product # MA5-37111). Images correspond with the following conditions: unstained, treated with imatinib as negative control (blue), stained and treated with imatinib (red), treated with pervanadate (green). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-Stat5 (Tyr694) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Stat5 (Tyr694) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Stat5Y694-G11), APC

          Product Details

          MA5-37111

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          Stat5Y694-G11

          Immunogen

          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr694 of human phospho Stat5.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS with 0.20% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2897045

          Target Information

          STAT5 alpha is a member of the STAT family of transcription factors. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. STAT5 alpha is activated by, and mediates the responses of many cell ligands, such as IL2, IL3, IL7 GM-CSF, erythropoietin, thrombopoietin, and different growth hormones. Activation of STAT5 alpha in myeloma and lymphoma associated with a TEL/JAK2 gene fusion is independent of cell stimulus and has been shown to be essential for the tumorigenesis. The mouse counterpart of STAT5 alpha is found to induce the expression of BCL2L1/BCL-X(L), which suggests the antiapoptotic function of this protein in cells. STAT5 alpha, along with STAT5 beta, were identified in mouse. The amino acid sequences of STAT5 alpha and STAT5 beta show 96% sequence similarity, and both proteins are co expressed in most tissues in virgin and lactating mice. However, differential accumulation of STAT5 alpha and STAT5 beta mRNA has been reported for both muscle and mammary tissue. STAT5 alpha is critically involved in a variety of physiological functions, including reproduction, lactation, immune function and somatic growth.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; Mammary gland factor; mammary gland factor STAT5A; Signal transducer and activator of transcription 5A; STAT; STAT5B; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AA959963; MGF; Mpf; STAT5; STAT5A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P42229, (Mouse) P42230

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6776, (Mouse) 20850

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding phosphate ion binding sequence-specific DNA binding DNA-binding transcription factor binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding double-stranded DNA binding signal transducer activity protein phosphatase binding DNA-binding transcription factor
          Process(es)
          mitotic cell cycle luteinization natural killer cell differentiation positive regulation of endothelial cell proliferation regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter defense response signal transduction JAK-STAT cascade female pregnancy lactation cell proliferation positive regulation of cell proliferation regulation of steroid metabolic process cytokine-mediated signaling pathway taurine metabolic process lipid storage lymphocyte differentiation regulation of cell adhesion B cell differentiation erythrocyte differentiation eosinophil differentiation regulation of epithelial cell differentiation mammary gland development positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of natural killer cell differentiation mast cell apoptotic process negative regulation of mast cell apoptotic process myeloid cell apoptotic process negative regulation of myeloid cell apoptotic process T cell differentiation in thymus interleukin-15-mediated signaling pathway interleukin-4-mediated signaling pathway reelin-mediated signaling pathway interleukin-5-mediated signaling pathway interleukin-2-mediated signaling pathway interleukin-7-mediated signaling pathway interleukin-9-mediated signaling pathway interleukin-3-mediated signaling pathway thrombopoietin-mediated signaling pathway regulation of multicellular organism growth positive regulation of multicellular organism growth T cell proliferation positive regulation of T cell proliferation positive regulation of activated T cell proliferation regulation of cell proliferation natural killer cell mediated cytotoxicity gamma-delta T cell differentiation T cell homeostasis response to peptide hormone positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of B cell differentiation positive regulation of gamma-delta T cell differentiation positive regulation of lymphocyte differentiation negative regulation of erythrocyte differentiation positive regulation of mitotic cell cycle positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity development of secondary female sexual characteristics development of secondary male sexual characteristics Peyer's patch development positive regulation of inflammatory response activated T cell proliferation mast cell differentiation positive regulation of mast cell differentiation JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway prostate gland epithelium morphogenesis epithelial cell differentiation involved in prostate gland development mammary gland epithelium development mast cell proliferation positive regulation of mast cell proliferation cellular response to granulocyte macrophage colony-stimulating factor stimulus regulation of hemopoiesis negative regulation of T-helper 17 cell lineage commitment allantoin metabolic process citrate metabolic process 2-oxoglutarate metabolic process succinate metabolic process oxaloacetate metabolic process transcription, DNA-templated isoleucine metabolic process valine metabolic process creatine metabolic process fatty acid metabolic process peptidyl-tyrosine phosphorylation prolactin signaling pathway negative regulation of apoptotic process positive regulation of interleukin-2 biosynthetic process creatinine metabolic process mammary gland involution
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline