Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • HSP60 Antibodies

          Invitrogen

          HSP60 Monoclonal Antibody (LK2), PerCP

          View all (91) HSP60 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HSP60 Monoclonal Antibody (LK2), PerCP

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          HSP60 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          HSP60 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HSP60 Antibody (MA5-45114) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis using backskin. Fixation involved Bouins Fixative and paraffin-embedded. Samples were incubated with Hsp60 monoclonal antibody (Product # MA5-45114) at 1:100 for 1 hour at RT, followed by FITC Goat Anti-Mouse (green) at 1:50 for 1 hour at RT. Localization: Cytoplasmic Staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HSP60 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP60 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP60 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          HSP60 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP60 Monoclonal Antibody (LK2), PerCP

          Product Details

          MA5-45114

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:4,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1:100
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bacteria, Bovine, Dog, Chicken, Fish, Guinea pig, Hamster, Human, Insect, Mouse, Non-human primate, Nematode, Plant, Pig, Rabbit, Rat, Yeast

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          LK2

          Immunogen

          Recombinant human HSP60
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PerCP PerCP PerCP
          • APC 
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/675 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          95.64mM phosphate/2.48mM MES with 0.5M EDTA

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2931568

          Product Specific Information

          0.25 µg/mL of MA5-45114 was sufficient for detection of HSP60 in 10 µg of heat shocked HeLa cell lysate by colorimetric immunoblot analysis using goat anti-mouse IgG as the secondary antibody.|Detects approximately 60kDa.

          Target Information

          This gene encodes a member of the chaperonin family. The encoded mitochondrial protein may function as a signaling molecule in the innate immune system. This protein is essential for the folding and assembly of newly imported proteins in the mitochondria. This gene is adjacent to a related family member and the region between the 2 genes functions as a bidirectional promoter. Several pseudogenes have been associated with this gene. Two transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene. Mutations associated with this gene cause autosomal recessive spastic paraplegia 13.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 60 kDa chaperonin; 60 kDa heat shock protein; 60 kDa heat shock protein, mitochondrial; chaperonin; chaperonin (HSP60); Chaperonin 60; CPN60; epididymis secretory sperm binding protein; heat shock 60 kDa protein 1; heat shock 60kD protein 1 (chaperonin); heat shock 60kDa protein 1; heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin); heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin) isoform HSPD1_1; heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin) isoform HSPD1_2; heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin) isoform HSPD1_4; Heat shock protein; heat shock protein 1 (chaperonin); Heat shock protein 60; heat shock protein 60 (liver); Heat shock protein 60, mitochondrial; heat shock protein 65; Heat shock protein family D member 1; heat shock protein, 60 kDa; HSP; HSP-60; HSP-65; hsp60; Hsp60s1; HuCHA60; mitochondrial heat shock 60 kDa protein 1; Mitochondrial matrix protein P1; P1 protein; P60 lymphocyte protein; P66; short heat shock protein 60 Hsp60s1; Stimulator factor I 66 kDa component; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 60kDa; CPN60; GROEL; HLD4; HSP-60; HSP60; HSP65; HSPD1; Hspd1-30p; HuCHA60; I79_011398; L8479.10; MIF4; MNA2; RCJMB04_7g5; SPG13; YLR259C

          View more View less

          UniProt ID: (Baker's yeast) P19882, (Chicken) Q5ZL72, (Human) P10809, (Chinese hamster) P18687, (Mouse) P63038, (Rat) P63039

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Baker's yeast) 850963, (Dog) 478854, (Chicken) 424059, (Pig) 492279, (Human) 3329, (Bovine) 511913, (Rabbit) 100349912, (Chinese hamster) 100689473, (Mouse) 15510, (Rat) 63868

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding DNA replication origin binding single-stranded DNA binding ATP binding ATPase activity unfolded protein binding chaperone binding ATP-dependent protein folding chaperone isomerase activity lipopolysaccharide binding p53 binding double-stranded RNA binding protein binding high-density lipoprotein particle binding ubiquitin protein ligase binding apolipoprotein A-I binding RNA binding enzyme binding apolipoprotein binding cysteine-type endopeptidase activator activity protease binding protein complex binding insulin binding poly(A) RNA binding protein heterodimerization activity misfolded protein binding
          Process(es)
          B cell cytokine production MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway positive regulation of T cell mediated immune response to tumor cell protein folding activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process apoptotic mitochondrial changes response to cold positive regulation of interferon-alpha production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-6 production mitochondrial unfolded protein response protein refolding B cell proliferation T cell activation positive regulation of macrophage activation negative regulation of apoptotic process protein import into mitochondrial intermembrane space isotype switching to IgG isotypes protein stabilization positive regulation of T cell activation interaction with symbiont cellular response to interleukin-7 mitochondrial genome maintenance 'de novo' protein folding chaperone-mediated protein complex assembly protein maturation positive regulation of cytokine production response to unfolded protein B cell activation adhesion of symbiont to host negative regulation of execution phase of apoptosis positive regulation of execution phase of apoptosis detection of misfolded protein positive regulation of apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of inflammatory response chaperone mediated protein folding requiring cofactor response to hypoxia response to heat response to organic substance response to organic cyclic compound response to lipopolysaccharide response to ATP response to cocaine response to drug response to hydrogen peroxide response to estrogen
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline