Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • KDEL Antibodies

          Invitrogen

          KDEL Monoclonal Antibody (2D6), PE

          View all (20) KDEL antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite KDEL Monoclonal Antibody (2D6), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          KDEL Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          KDEL Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          KDEL Antibody (MA5-45876) in WB

          Western Blot analysis of Human Cervical cancer cells. Lane 2: Anti-KDEL (Product # MA5-45876). Lane 3: Anti-KDEL control (SPC-109). Lane 4: Anti-PDI control (SPC-114). Lane 5: Anti-Calreticulin control (SPC-122). Lane 6: Anti-GRP78 control (SPC-107). Lane 7: Anti-GRP94 control (SPC-101). Load: 10 µg. Blocking: 5% Skim Milk powder in TBST. Samples were incubated with KDEL monoclonal antibody (Product # MA5-45876) at 1:1,000 for 2 hours at RT, followed by Goat Anti-Mouse IgG:HRP at 1:5,000 for 1 hour at RT. Color Development: ECL solution fo... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          KDEL Antibody in Western Blot (WB)
          KDEL Monoclonal Antibody (2D6), PE

          Product Details

          MA5-45876

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2D6

          Immunogen

          KDEL peptide (C-AVKDEL -COOH) conjugated at the N-terminal to Bovine Serum Albumin (BSA)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          95.64mM phosphate/2.48mM MES, pH 7.4, with 0.5M EDTA

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2932330

          Product Specific Information

          A 1:1,000 dilution of MA5-45876 was sufficient for detection of KDEL in 10 µg of HeLa cell lysates by ECL immunoblot analysis using goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.|Detects KDEL tagged proteins.

          Target Information

          The sequence Lys-Asp-Glu-Leu (KDEL) or a closely related sequence, is present at the carboxy-terminus of soluble endoplasmic reticulum (ER) resident proteins and some membrane proteins. 78 and 94 kDa glucose regulated proteins, GRP78 and GRP94 respectively, and protein disulfide isomerase (PDI) all share the C-terminal KDEL sequence. The presence of carboxy-terminal KDEL appears to be necessary for ER retention and appears to be sufficient to reduce the secretion of proteins from the ER. This retention is reported to be mediated by a KDEL receptor.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 78 kDa glucose-regulated protein; 94 kDa glucose-regulated protein; 94 kDa glucose-regulated protein {ECO:0000250|UniProtKB:P08113}; Binding-immunoglobulin protein; BiP; chaperone; Endoplasmic reticulum chaperone BiP; endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78; Endoplasmic reticulum resident protein 99; Endoplasmin; endoplasmin {ECO:0000250|UniProtKB:P08113}; endothelial cell (HBMEC) glycoprotein; epididymis luminal protein 35; epididymis secretory sperm binding protein Li 125m; epididymis secretory sperm binding protein Li 89n; ER lumen protein retaining receptor 1; ER lumen protein-retaining receptor 1; ERp99; glucose regulated protein, 78 kDa; glucose-regulated protein (grp78); glucose-regulated protein, 78kDa; gp96 homolog; GRP 78; GRP-78; GRP-94; heat shock 70 kDa protein 5; heat shock 70kD protein 5; heat shock 70kD protein 5 (glucose-regulated protein, 78kD); heat shock 70kDa protein 5 (glucose-regulated protein); heat shock 70kDa protein 5 (glucose-regulated protein, 78kDa); Heat shock protein 70 family protein 5; Heat shock protein 90 kDa beta member 1; heat shock protein 90 kDa beta member 1 {ECO:0000250|UniProtKB:P08113}; heat shock protein 90kDa beta (Grp94), member 1; heat shock protein 90kDa beta family member 1; Heat shock protein family A member 5; Heat shock protein family C member 4; HSP70 family protein 5; hsp90b1 {ECO:0000250|UniProtKB:P08113}; Immunoglobulin heavy chain-binding protein; KDEL; KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 1; KDEL endoplasmic reticulum protein retention receptor 1; KDEL receptor 1; Lys-Asp-Glu-Leu; Polymorphic tumor rejection antigen 1; Putative MAPK-activating protein PM23; RP23-446N16.1; Steroidogenesis-activator polypeptide; stress-inducible tumor rejection antigen gp96; transforming growth factor alpha regulated gene 2; tumor rejection antigen (gp96) 1; Tumor rejection antigen 1; Tumor rejection antigen gp96; unnamed protein product; XAP-1 antigen

          View more View less

          Gene Aliases: 8030486F04Rik; AL022860; AU019543; AW215843; baffled; BIP; D2Wsu141e; D2Wsu17e; ECGP; endoplasmin; ERD2; ERD2.1; ERp99; GP96; GRP78; GRP94; HDEL; HEL-S-125m; HEL-S-89n; HEL35; Hsce70; HSP90B1; HSPA5; HSPC4; KDELR1; mBiP; PM23; SEZ-7; Sez7; TA-3; Targ2; Tra-1; TRA1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P14625, (Human) P11021, (Mouse) P08113, (Rat) Q66HD0, (Rat) P06761, (Mouse) P20029, (Human) P24390, (Mouse) Q99JH8, (Rat) Q569A6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7184, (Human) 3309, (Mouse) 22027, (Rat) 362862, (Rat) 25617, (Mouse) 14828, (Human) 10945, (Mouse) 68137, (Rat) 361577

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding RNA binding protein phosphatase inhibitor activity calcium ion binding protein binding ATP binding hydrolase activity ATPase activity protein phosphatase binding protein binding involved in protein folding low-density lipoprotein particle receptor binding unfolded protein binding ATP-dependent protein folding chaperone enzyme binding protein domain specific binding protein serine/threonine kinase inhibitor activity heat shock protein binding ubiquitin protein ligase binding ribosome binding cadherin binding chaperone binding misfolded protein binding virion binding glycoprotein binding KDEL sequence binding ER retention sequence binding molecular_function Hsp90 family chaperone membrane trafficking regulatory protein
          Process(es)
          response to hypoxia protein folding protein transport positive regulation of Wnt signaling pathway retrograde protein transport, ER to cytosol actin rod assembly positive regulation of toll-like receptor signaling pathway protein folding in endoplasmic reticulum response to endoplasmic reticulum stress ERAD pathway negative regulation of apoptotic process sequestering of calcium ion cellular response to manganese ion cellular response to ATP protein localization to plasma membrane translational initiation ER overload response cerebellum structural organization cerebellar Purkinje cell layer development substantia nigra development positive regulation of cell migration negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway endoplasmic reticulum unfolded protein response posttranslational protein targeting to membrane, translocation negative regulation of protein complex assembly positive regulation of protein ubiquitination maintenance of protein localization in endoplasmic reticulum IRE1-mediated unfolded protein response PERK-mediated unfolded protein response protein refolding cellular response to glucose starvation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter proteolysis involved in cellular protein catabolic process regulation of protein folding in endoplasmic reticulum cellular response to interleukin-4 regulation of ATF6-mediated unfolded protein response regulation of IRE1-mediated unfolded protein response negative regulation of IRE1-mediated unfolded protein response regulation of PERK-mediated unfolded protein response negative regulation of PERK-mediated unfolded protein response response to stress ER-associated ubiquitin-dependent protein catabolic process regulation of phosphoprotein phosphatase activity activation of signaling protein activity involved in unfolded protein response cellular response to antibiotic toxin transport positive regulation of embryonic development protein retention in ER lumen retrograde vesicle-mediated transport, Golgi to ER vesicle-mediated transport T cell differentiation T cell apoptotic process transport biological_process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline