Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • FLK1 (VEGF Receptor 2) Antibodies

          Invitrogen

          VEGF Receptor 2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), FITC

          View all (80) FLK1 (VEGF Receptor 2) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite VEGF Receptor 2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          VEGF Receptor 2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          VEGF Receptor 2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          VEGF Receptor 2 Antibody (MA5-46626) in Flow

          Flow cytometry analysis of FLK1 (VEGF Receptor 2) in HUVEC cells using VEGF Receptor 2, FITC Recombinant Monoclonal (Product # MA5-46626). The fluorescence histograms were derived from gated events with the forward and side light-scatter characteristics of intact cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          VEGF Receptor 2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          VEGF Receptor 2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), FITC

          Product Details

          MA5-46626

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          10 µL/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          001

          Immunogen

          Recombinant protein ecoding Human VEGF Receptor 2 (Met1-Glu764).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • APC 
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          100 µg/mL

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 0.5% BSA

          Contains

          0.03% ProClin 300

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2937698

          Product Specific Information

          Preparation: This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human FLK1 (VEGF Receptor 2) (Met1-Glu764) and conjugated with FITC under optimum conditions, the unreacted FITC was removed.

          Storage: This antibody can be stored at 2C-8C for twelve months without detectable loss of activity. Protected from prolonged exposure to light. Do not freeze! Sodium azide is toxic to cells and should be disposed of properly. Flush with large volumes of water during disposal.

          Target Information

          KDR (FLK1, VEGFR2) is a type III receptor tyrosine kinase. It binds vascular endothelial growth factor with high affinity in vitro, and is expressed early in development by endothelial cell precursors. FLK1 (VEGF Receptor 2) encodes one of the two receptors of the VEGF. This receptor, known as kinase insert domain receptor, is a type III receptor tyrosine kinase. The signalling and trafficking of this receptor are regulated by multiple factors, including Rab GTPase, P2Y purine nucleotide receptor, integrin alphaVbeta3, T-cell protein tyrosine phosphatase, etc. Mutations of FLK1 (VEGF Receptor 2) are implicated in infantile capillary hemangiomas.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD309; CD309 antigen; Fetal liver kinase 1; fetal liver kinase-1; FLK-1; KDR; Kinase insert domain receptor; kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase); Protein-tyrosine kinase receptor flk-1; sCD309; soluble CD309; soluble VEGFR 2; soluble VEGFR2; tyrosine kinase growth factor receptor; unnamed protein product; Vascular endothelial growth factor receptor 2; VEGF R2; VEGFR-2; VEGFR-2; tyrosine kinase

          View more View less

          Gene Aliases: CD309; FLK1; KDR; VEGFR; VEGFR2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P35968

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3791

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity vascular endothelial growth factor-activated receptor activity integrin binding protein binding ATP binding coreceptor activity kinase activity transferase activity growth factor binding vascular endothelial growth factor binding identical protein binding cadherin binding Hsp90 protein binding
          Process(es)
          angiogenesis ovarian follicle development patterning of blood vessels vasculogenesis positive regulation of protein phosphorylation positive regulation of endothelial cell proliferation vasculature development lymph vessel development positive regulation of mesenchymal cell proliferation epithelial cell maturation endocardium development endothelium development transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway positive regulation of cell proliferation regulation of cell shape mesenchymal cell proliferation positive regulation of endothelial cell migration negative regulation of gene expression positive regulation of macroautophagy cell migration peptidyl-tyrosine phosphorylation hemopoiesis cell differentiation lung development positive regulation of cell migration positive regulation of BMP signaling pathway embryonic hemopoiesis cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus vascular endothelial growth factor receptor-2 signaling pathway vascular endothelial growth factor signaling pathway negative regulation of apoptotic process surfactant homeostasis regulation of MAPK cascade positive regulation of MAPK cascade negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of blood vessel endothelial cell migration cell fate commitment endothelial cell differentiation positive regulation of angiogenesis protein autophosphorylation vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway lung alveolus development post-embryonic camera-type eye morphogenesis branching morphogenesis of an epithelial tube epithelial cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation positive regulation of positive chemotaxis positive regulation of focal adhesion assembly positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of mitochondrial depolarization calcium ion homeostasis epithelial tube morphogenesis blood vessel endothelial cell differentiation vascular wound healing positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade semaphorin-plexin signaling pathway stem cell proliferation positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of mitochondrial fission positive regulation of nitric oxide-cGMP mediated signal transduction regulation of hematopoietic progenitor cell differentiation regulation of bone development cellular response to hydrogen sulfide negative regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of stem cell proliferation positive regulation of endothelial cell chemotaxis positive regulation of vasculogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline