Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • REPIN1 Antibodies

          Invitrogen

          REPIN1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2X2E9)

          View all (4) REPIN1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite REPIN1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2X2E9)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          REPIN1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          REPIN1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          REPIN1 Antibody (MA5-57992) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of REPIN1 with paraffin-embedded Human colon carcinoma tissue. The tissue was incubated with REPIN1 Recombinant Monoclonal Antibody (Product # MA5-57992) using a 1:200 dilution (40x lens). High pressure antigen retrieval performed with 0.01M Citrate Buffer (pH 6.0) prior to staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          REPIN1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          REPIN1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          REPIN1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          REPIN1 Antibody in Western Blot (WB)
          REPIN1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2X2E9)

          Product Details

          MA5-57992

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:20,000-1:80,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:2,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2X2E9

          Immunogen

          Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 376-567 of human REPIN1 (NP_037532.2).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.01 mg/mL

          Amount

          101 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 0.05% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.05% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          RRID

          AB_3681014

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: SCDDCGRSFR LERFLRAHQR QHTGERPFTC AECGKNFGKK THLVAHSRVH SGERPFACEE CGRRFSQGSH LAAHRRDHAP DRPFVCPDCG KAFRHKPYLA AHRRIHTGEK PYVCPDCGKA FSQKSNLVSH RRIHTGERPY ACPDCDRSFS QKSNLITHRK SHIRDGAFCC AICGQTFDDE ERLLAHQKKH DV

          Target Information

          Replication initiator 1 (REPIN1) is a gene encoding a zinc-finger protein that plays a critical role in various metabolic processes. Located on chromosome 7 in humans, REPIN1 is prominently expressed in liver and adipose tissues. It is associated with the regulation of body weight and triglyceride levels, as evidenced by its locus within a quantitative trait locus (QTL) related to these metabolic traits. The REPIN1 protein is involved in enhancing DNA bending, which is crucial for replication initiation. Studies have shown that deleting REPIN1 in the liver can lead to improved insulin sensitivity and altered lipid metabolism, with secondary effects on adipose tissue. Additionally, REPIN1 is implicated in iron metabolism and apoptosis regulation, further underscoring its multifaceted role in cellular processes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 60 kDa origin-specific DNA-binding protein; 60 kDa replication initiation region protein; ATT-binding protein; DHFR oribeta-binding protein RIP60; DNA-binding protein REPIN1; H_DJ0584D14.12; replication initiation region protein (60kD); unnamed protein product; Zinc finger protein 464; zinc finger protein 464 (RIP60); zinc finger protein AP4

          View more View less

          Gene Aliases: AP4; REPIN1; RIP60; Zfp464; ZNF464

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9BWE0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 29803

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding RNA binding protein binding zinc ion binding chromatin insulator sequence binding sequence-specific DNA binding metal ion binding
          Process(es)
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of fatty acid transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0