Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • ACVRL1 Antibodies

          Invitrogen

          ACVRL1 Recombinant Human Monoclonal Antibody (6G7)

          View all (31) ACVRL1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ACVRL1 Recombinant Human Monoclonal Antibody (6G7)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ACVRL1 Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          ACVRL1 Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ACVRL1 Antibody (MA5-60718) in ELISA

          ELISA analysis of ACVRL1. Samples were incubated with ACVRL1 Recombinant Monoclonal antibody (Product # MA5-60718) using a dilution of 2 µg/mL. Activity: Measured by its binding ability in a functional ELISA. The EC50 is 2.417-2.971 ng/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ACVRL1 Antibody in ELISA (ELISA)

          Product Details

          MA5-60718

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Human / IgG2

          Expression System

          HEK293F

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          6G7

          Immunogen

          Recombinant Human ACVRL1 protein.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.03% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3701341

          Target Information

          Activin A receptor type II-like 1 (ACVRL1) is a type I cell-surface receptor for the TGF-beta superfamily of ligands. ACVRL1, similar to other type 1 receptors, has a conserved serine-threonine kinase subdomain, a glycine- and serine-rich region (called the GS domain) preceding the kinase domain, and a short C-terminal tail. Mutations in ACVRL1 are associated with hemorrhagic telangiectasia type 2. Mutations in ACVRL1 have been linked to Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), a rare genetic disorder characterized by the formation of bone in muscles, tendons, and other connective tissues, as well as Epicanthus.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: activin A receptor type II-like 1; activin A receptor type IL; activin A receptor, type II-like kinase 1; Activin receptor type-1-like; Activin receptor-like kinase 1; ALK-1; Serine/threonine-protein kinase receptor R3; serine/threonine-protein kinase receptor R3; TGF-B superfamily receptor type I; activin receptor-like kinase 1; SKR3; TGF-B superfamily receptor type I; TSR-I; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ACVRL1; ACVRLK1; ALK-1; ALK1; HHT; HHT2; ORW2; SKR3; TSR-I

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P37023

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 94

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity transmembrane receptor protein serine/threonine kinase activity transforming growth factor beta-activated receptor activity transforming growth factor beta receptor activity, type I protein binding ATP binding kinase activity activin receptor activity, type I transferase activity protein kinase binding SMAD binding metal ion binding activin binding transforming growth factor beta binding BMP receptor activity
          Process(es)
          angiogenesis in utero embryonic development regulation of endothelial cell proliferation negative regulation of endothelial cell proliferation positive regulation of endothelial cell proliferation lymphangiogenesis blood vessel maturation blood vessel remodeling blood vessel endothelial cell proliferation involved in sprouting angiogenesis endocardial cushion morphogenesis regulation of DNA replication regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of cell adhesion signal transduction transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway transforming growth factor beta receptor signaling pathway heart development blood circulation regulation of blood pressure negative regulation of cell proliferation dorsal/ventral pattern formation negative regulation of endothelial cell migration negative regulation of gene expression cell differentiation negative regulation of cell growth negative regulation of cell migration BMP signaling pathway positive regulation of BMP signaling pathway positive regulation of epithelial cell differentiation positive regulation of chondrocyte differentiation activin receptor signaling pathway wound healing, spreading of epidermal cells dorsal aorta morphogenesis regulation of blood vessel endothelial cell migration negative regulation of blood vessel endothelial cell migration endothelial cell differentiation positive regulation of cell differentiation negative regulation of endothelial cell differentiation positive regulation of endothelial cell differentiation positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of angiogenesis positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter blood vessel morphogenesis positive regulation of multicellular organismal process negative regulation of focal adhesion assembly positive regulation of SMAD protein import into nucleus epithelial tube morphogenesis lymphatic endothelial cell differentiation artery development venous blood vessel development endothelial tube morphogenesis retina vasculature development in camera-type eye cellular response to growth factor stimulus cellular response to transforming growth factor beta stimulus cellular response to BMP stimulus circulatory system development endocardial cushion to mesenchymal transition positive regulation of bicellular tight junction assembly regulation of multicellular organismal development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline