Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • WNT9B Antibodies

          Invitrogen

          WNT9B Monoclonal Antibody (964742)

          View all (9) WNT9B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite WNT9B Monoclonal Antibody (964742)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          WNT9B Antibody in Neutralization (Neu)
          Group 53 Created with Sketch.
          WNT9B Antibody in Neutralization (Neu)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          WNT9B Antibody (MA5-61335) in Neu

          Alkaline Phosphatase Production Induced by Wnt-9b and Neutralization by Mouse Wnt-9b monoclonal antibody (Product # MA5-61335). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          WNT9B Antibody in Neutralization (Neu)
          WNT9B Monoclonal Antibody (964742)

          Product Details

          MA5-61335

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Neutralization (Neu)

          125-750 ng/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          964742

          Immunogen

          Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Wnt-9b, Met1-Arg359
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS with trehalose

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3701947

          Product Specific Information

          Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

          Target Information

          WNT9B, part of the WNT gene family, consists of structurally related genes that encode secreted signaling proteins. These proteins have been implicated in oncogenesis and in several developmental processes, including regulation of cell fate and patterning during embryogenesis. This gene is a member of the WNT gene family. Study of its expression in the teratocarcinoma cell line NT2 suggests that it may be implicated in the early process of neuronal differentiation of NT2 cells induced by retinoic acid. This gene is clustered with WNT3, another family member, in the chromosome 17q21 region.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Protein Wnt-14b; Protein Wnt-15; Protein Wnt-9b; wingless-type MMTV integration site 15; wingless-type MMTV integration site 9B; wingless-type MMTV integration site family, member 15

          View more View less

          Gene Aliases: clf; clf1; wnt-14b; wnt-15; Wnt14b; Wnt15; Wnt9b

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) O35468

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 22412

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding frizzled binding intercellular signal molecule
          Process(es)
          branching involved in ureteric bud morphogenesis in utero embryonic development kidney development regulation of protein phosphorylation regulation of mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis signal transduction cell-cell signaling multicellular organism development cellular response to starvation regulation of asymmetric cell division organ morphogenesis Wnt signaling pathway neuron differentiation male genitalia development regulation of tube size positive regulation of catalytic activity cell fate commitment embryonic cranial skeleton morphogenesis branching morphogenesis of an epithelial tube palate development canonical Wnt signaling pathway Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway kidney morphogenesis uterus morphogenesis kidney rudiment formation mesenchymal stem cell maintenance involved in nephron morphogenesis collecting duct development establishment of planar polarity involved in nephron morphogenesis nephron tubule morphogenesis mesonephric tubule development metanephric tubule development metanephric tubule formation mesonephric duct formation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline