Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD235a (Glycophorin A) Antibodies

          Invitrogen

          CD235a Monoclonal Antibody (JC159), PE-Cyanine5

          View all (84) CD235a (Glycophorin A) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD235a Monoclonal Antibody (JC159), PE-Cyanine5

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD235a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD235a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD235a Antibody (MA562259) in Flow

          Flow cytometry (surface staining) of CD235a in human peripheral blood (erythrocytes and leukocytes). Samples were stained with CD235a monoclonal antibody (Product # MA562259). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD235a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD235a Monoclonal Antibody (JC159), PE-Cyanine5

          Product Details

          MA562259

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          4 µL/100 µL whole blood or 10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          JC159

          Immunogen

          Membrane preparation from splenic hairy cell leukemia.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PE-Cyanine5 PE-Cyanine5 PE-Cyanine5
          • Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          568/666 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.105 mg/mL

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3703420

          Target Information

          Glycophorin A, also known as CD235a, is a 151 amino acid sialoglycoprotein expressed on the membrane of mature erythrocytes and erythroid progenitor cells, with approximately 500,000 copies per cell. The gene for glycophorin A is located on chromosome 4 and exists in two allelic forms, M and N, which differ by two amino acids: the M group has Ser1 and Gly5, while the N group has Leu1 and Glu5. These allelic variations define the blood group M and N specificities. Glycophorin A serves multiple functions, including providing a mucin-like barrier that minimizes aggregation between red blood cells in circulation, potentially preventing cell fusion. It also acts as a receptor for certain pathogens, including Sandei virus, parvovirus, and Hsa, a Streptococcus adhesin. Recent studies suggest that exposure to toxins can lead to mutations or loss of alleles, resulting in phenotypic changes. There is ongoing research correlating genotype and phenotype with predisposition to diseases such as cancer and heart disease, highlighting the importance of glycophorin A in both health and disease. Glycophorin A is a significant marker for studying erythrocyte-related functions and pathologies, as well as its role in pathogen interactions and disease predisposition.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD235; CD235a; erythroid-lineage-specific membrane sialoglycoprotein; glycophorin A; glycophorin A (MN blood group); glycophorin A precursor; glycophorin A transcript; glycophorin A, GPA; glycophorin Erik; glycophorin MiI; glycophorin MiV; glycophorin SAT; glycophorin Sta protein; glycophorin Sta type C; Glycophorin-A; HGNC:4702; HGpMiX; HGpStaC; Mi.V glycoprotein; Mi.V glycoprotein (24 AA); MN sialoglycoprotein; PAS-2; recombinant glycophorin A-B Miltenberger-DR; Sialoglycoprotein alpha; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD235a; GPA; GPErik; GPSAT; GYPA; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C); MN; MNS; PAS-2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P02724

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2993, (Rat) 688972

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity protein binding identical protein binding
          Process(es)
          viral entry into host cell
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline