Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • HSP27 Antibodies

          Invitrogen

          HSP27 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          3 Published Figures
          6 References
          View all (90) HSP27 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HSP27 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          • Published Figures (3)
          • Advanced Verification (2)
          HSP27 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          HSP27 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 14

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HSP27 Antibody (PA1-017) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Heat Shock Protein 27 (HSP27) (green) in HeLa cells and negative control NIH3T3 cells. Formalin fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature and blocked with 1% Blocker BSA (Product # 37525) for 15 minutes at room temperature. Cells were probed with HSP27 polyclonal antibody (Product # PA1-017), at a dilution of 1:50 for at least 1 hour at room temperature, washed with PBS, and incubated with DyLight 488 goat-anti-rabbit IgG secondary antibody (Product # 35552... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HSP27 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HSP27 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HSP27 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HSP27 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HSP27 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP27 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HSP27 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP27 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP27 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP27 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          HSP27 Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          HSP27 Antibody in Western Blot (WB)
          HSP27 Antibody
          HSP27 Antibody
          HSP27 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-017

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:2,000
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          4 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Non-human primate, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues L(10) L R G P S W D P F R C(21) of human Heat Shock Protein 27.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2120942

          Product Specific Information

          PA1-017 detects heat shock protein 27(hsp27) from rat, mouse, monkey, and human tissue tissues.

          PA1-017 has been successfully used in Western blot, immunofluorescence, immunocytochemistry, and immunohistochemistry procedures. By Western blot, this antibody detects a ~27 kDa protein which corresponds to hsp27 from HeLa cells. Immunocytochemical staining of hsp27 in HeLa cells with this antibody results in diffuse cytoplasmic staining before heat shock and diffuse cytoplasmic along with punctate staining patterns after.

          The PA1-017 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues L(10) L R G P S W D P F R C(21) of human Heat Shock Protein 27. This peptide is 81% conserved in mice, rats, and hamsters. The phosphorylated peptide (Cat. # PEP-187) and non-phosphorylated peptide (Cat. # PEP-240) are available for use in neutralization and control experiments.

          Target Information

          In response to adverse changes in their environment, cells from many organisms increase the expression of a class of proteins referred to as heat shock or stress proteins. HSPB1 (heat shock protein beta-1 or HSP27) is a small heat shock protein which functions as a molecular chaperone that maintains denatured proteins in a folding-competent state. It plays a role in stress resistance and actin organization. Through its molecular chaperone activity, HSP27 regulates numerous biological processes including the phosphorylation and the axonal transport of neurofilament proteins. Mutations in the gene can result in Charcot-Marie-Tooth disease 2F and Neuronopathy distal hereditary motor 2B.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 27-kda heat shock protein; 28 kDa heat shock protein; DKFZp586P1322; epididymis secretory protein Li 102; Estrogen-regulated 24 kDa protein; Heat shock 27 kDa protein; heat shock 27kD protein 1; heat shock 27kDa protein 1; Heat shock protein; Heat shock protein beta-1; Heat shock protein family B member 1; HS; HSP; HSP 27; HSP27; HSPB1; Phospho-HSP 27; SRP27; Stress-responsive protein 27; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CMT2F; HEL-S-102; HMN2B; HMND3; HS.76067; Hsp25; HSP27; HSP28; HSPB1; SRP27

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04792

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3315, (Rat) 24471

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding protein kinase C binding protein binding protein kinase C inhibitor activity protein kinase binding identical protein binding protein homodimerization activity ubiquitin binding protein binding involved in protein folding unfolded protein binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding
          Process(es)
          regulation of protein phosphorylation regulation of translational initiation protein folding response to unfolded protein response to heat response to virus regulation of autophagy positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of tumor necrosis factor production intracellular signal transduction cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus protein refolding negative regulation of apoptotic process regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of angiogenesis vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway platelet aggregation negative regulation of protein kinase C signaling anterograde axonal protein transport negative regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of endothelial cell chemotaxis negative regulation of apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline