Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • UCP3 Antibodies

          Invitrogen

          UCP3 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          10 Published Figures
          27 References
          View all (6) UCP3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite UCP3 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (10)
          • Advanced Verification (1)
          UCP3 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          UCP3 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          UCP3 Antibody (PA1-055) in WB

          Western blot analysis was performed on membrane enriched extracts (30 µg lysate) of L6 (Lane 1) and C2C12 (Lane 2). The blot was probed with Anti-UCP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Product # PA1-055, 1 µg/mL) and detected by chemiluminescence using Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, HRP conjugate (Product # A27036, 0.4 µg/mL, 1:2500 dilution). A 34 kDa band corresponding to UCP3 was observed across the cell lines tested. Known quantity of protein samples were electrophoresed using Novex® NuPAGE® ; 12% Bis-... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          UCP3 Antibody in Western Blot (WB)
          UCP3 Antibody in Western Blot (WB)
          UCP3 Antibody in Western Blot (WB)
          UCP3 Antibody in Western Blot (WB)
          UCP3 Antibody in Western Blot (WB)
          UCP3 Antibody in Western Blot (WB)
          UCP3 Antibody in Western Blot (WB)
          UCP3 Antibody in Western Blot (WB)
          UCP3 Antibody in Western Blot (WB)
          UCP3 Antibody in Western Blot (WB)
          UCP3 Antibody in Western Blot (WB)
          UCP3 Antibody
          UCP3 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-055

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-2 µg/mL
          View 26 publications 26 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues C R(295) A L M K V Q V L R E S P F(308) of mouse and rat UCP-3.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2213925

          Product Specific Information

          PA1-055 detects uncoupling protein-3 (UCP-3) mouse, rat, and canine tissues. This antibody will also detect recombinant human UCP-3, but does not detect UCP-3 from mouse liver or kidney.

          PA1-055 has been successfully used in Western blot procedures. By Western blot, this antibody detects an ~30 kDa protein representing UCP-3 from rat heart homogenate.

          The PA1-055 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues C R(295) A L M K V Q V L R E S P F(308) of mouse and rat UPC-3. This peptide differs from the porcine and human UCP-3 sequence by a single amino acid substitution. PA1-055 immunizing peptide (Cat. # PEP-074) is available for use in neutralization and control experiments.

          Target Information

          The uncoupling protein UCP1 (formerly designated UCP) is an integral membrane protein unique to brown adipose tissue mitochondria. UCP1 forms a dimer that acts as a proton channel, which can uncouple oxidative phosphorylation by dissipating the electrochemical potential across the inner mitochondrial membrane. This process induces heat production in brown adipose tissue and is involved in regulation of body temperature and glucose metabolism. UCP2 is a structurally related protein that also uncouples mitochondrial respiration. It is more widely expressed in human and mouse tissues, including white adipose tissue and muscle, than is UCP1. UCP2 is thought to play a role in body weight regulation. An additional UCP family member, UCP3, is highly muscle specific and is possibly involved in the uncoupling of oxidative phosphorylation in skeletal muscle.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: mitochondrial uncoupling protein 3; Putative mitochondrial transporter UCP3; Solute carrier family 25 member 9; UCP 3; uncoupling protein; Uncoupling protein 3; Uncoupling protein 3, mitochondrial; Uncoupling protein-3

          View more View less

          Gene Aliases: AI645527; SLC25A9; UCP-3; UCP3

          View more View less

          UniProt ID: (Dog) Q9N2I9, (Mouse) P56501, (Rat) P56499

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Dog) 403575, (Mouse) 22229, (Rat) 25708

          View more View less

          Function(s)
          oxidative phosphorylation uncoupler activity hydrogen ion transmembrane transporter activity transporter secondary carrier transporter
          Process(es)
          hydrogen ion transmembrane transport response to superoxide response to hypoxia fatty acid metabolic process transport mitochondrial transport proton transport transmembrane transport aging response to nutrient response to cold response to activity response to insulin cellular response to hormone stimulus response to steroid hormone response to glucocorticoid
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline