Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • PCSK2 Antibodies

          Invitrogen

          PCSK2 Polyclonal Antibody

          3 Published Figures
          6 References
          View all (7) PCSK2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PCSK2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (3)
          PCSK2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PCSK2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PCSK2 Antibody (PA1-058) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of PC2 (green) showing staining in the cytoplasm of HEK293 cells. Formalin-fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 5-10 minutes and blocked with 3% BSA-PBS for 30 minutes at room temperature. Cells were probed with a PC2 polyclonal antibody (Product # PA1-058) in 3% BSA-PBS at a dilution of 1:100 and incubated overnight at 4 °C in a humidified chamber. Cells were washed with PBST and incubated with a DyLight-conjugated secondary antibody in PBS at room temperature in the dark. F-actin (re... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PCSK2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PCSK2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PCSK2 Antibody in Western Blot (WB)
          PCSK2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PCSK2 Antibody in Western Blot (WB)
          PCSK2 Antibody in Western Blot (WB)
          PCSK2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-058

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Mouse, Pig, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues E(622) L D E A V E R S L Q S I L R K N(638) of mouse PC2.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2158593

          Product Specific Information

          PA1-058 detects prohormone convertase 2 (PC2) from human and mouse alpha pancreas cells.

          PA1-058 has been successfully used in ICC/IF and Western blot procedures. By Western blot, this antibody detects an ~65 kDa protein representing PC2 from alpha TC 6 cell extract. This antibody is not recommended for Neuro-2a cells in immunfluorescent applications.

          The PA1-058 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues E(622) L D E A V E R S L Q S I L R K N(638) of mouse PC2. This sequence is completely conserved between mouse and rat protein. PA1-058 synthetic peptide (PEP-138) is available for use in neutralization and control experiments.

          Target Information

          The subtilisin-like prohormone convertase (PC) family is a group of cellular enzymes that cleave most prohormones and neuropeptide precursors. Numerous other cellular proteins, some viral proteins, and bacterial toxins that are transported by the constitutive secretory pathway are also targeted for maturation by PCs. PC family members share structural similarities, which include a heterogeneous approximately 10 kDa amino-terminal proregion, a highly conserved approximately 55 kDa subtilisin-like catalytic domain, and carboxyl-terminal domain that is heterogeneous in length and sequence. These enzymes become catalytically active following proregion cleavage within the appropriate cellular compartment. The subcellular localization of PC family members varies. Immunolocalization studies show that PC1 is found in the perinuclear region as well as the trans-Golgi network, whereas PC2 can be found in the trans-Golgi network as well as diffusely distributed in the peripheral cytoplasm.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: EC 3.4.21.94; KEX2-like endoprotease 2; NEC 2; Neuroendocrine convertase 2; PC2; Prohormone convertase 2; Proprotein convertase 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 6330411F23Rik; AI839700; NEC 2; NEC-2; NEC2; PC2; PCSK2; Phpp-2; SPC2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16519, (Mouse) P21661

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5126, (Mouse) 18549

          View more View less

          Function(s)
          endopeptidase activity serine-type endopeptidase activity protein binding peptidase activity serine-type peptidase activity hydrolase activity protein complex binding serine protease
          Process(es)
          proteolysis nervous system development protein processing peptide hormone processing protein autoprocessing insulin processing enkephalin processing islet amyloid polypeptide processing
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline