Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Caveolin 2 Antibodies

          Invitrogen

          Caveolin 2 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          2 References
          View all (20) Caveolin 2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Caveolin 2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          Caveolin 2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Caveolin 2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Caveolin 2 Antibody (PA1-065) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Caveolin2 was performed using 3T3L-1 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Caveolin 2 Polyclonal Antibody (Product # PA1-065) at 5µg/mL in 0.1% BSA and incubated overnight at 4 degree and then labeled with Goat... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Caveolin 2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Caveolin 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Caveolin 2 Antibody in Western Blot (WB)
          Caveolin 2 Antibody
          Caveolin 2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-065

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues M(1) G L E T E K A D V Q L F M A D D A Y(19) C of rat CAV2.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2244214

          Product Specific Information

          PA1-065 detects caveolin-2 from rat and mouse tissues tissues. This antibody does not detect caveolin-1 or -3.

          PA1-065 has been successfully used in Western blot and immunoprecipitation procedures. By Western blot, this antibody detects a ~21 kDa protein representing caveolin-2 from rat heart homogenate.

          The PA1-065 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues M(1) G L E T E K A D V Q L F M A D D A Y(19) C of rat CAV2. This sequence is completely conserved in mouse, and ~90% conserved in human caveolin-2. The PA1-065 immunizing peptide (Cat. # PEP-080) is available for use in neutralization and control experiments.

          Target Information

          Caveolae are specialized domains of the plasma membrane that are implicated in the sequestration of a variety of lipid and protein molecules. It has been suggested that these important cellular organelles have a pivotal role in such diverse biochemical processes as lipid metabolism, growth regulation, signal transduction, and apoptosis. Caveolin interacts with and regulates heterotrimeric G-proteins. Currently, there are three members of the caveolin multigene family which are known to encode 21-24 kDa integral membrane proteins that comprise the major structural component of the caveolar membrane in vivo. Caveolin-2 protein is abundantly expressed in fibroblasts and differentiated adipocytes, smooth and skeletal muscle, and endothelial cells. The expression of caveolin-1 is similar to that of caveolin-2 while caveolin-3 expression appears to be limited to muscle tissue types.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: caveolae; Caveolin-2; MGC12294; Phospho-CAV2

          View more View less

          Gene Aliases: AI447843; Cav2

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q9WVC3, (Rat) Q2IBC5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12390, (Rat) 363425

          View more View less

          Function(s)
          SNARE binding protein kinase binding syntaxin binding protein binding, bridging mitogen-activated protein kinase kinase kinase binding D1 dopamine receptor binding protein complex scaffold protein homodimerization activity protein heterodimerization activity phosphoprotein binding scaffold protein binding protein binding scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          negative regulation of endothelial cell proliferation positive regulation of endothelial cell proliferation endocytosis vesicle fusion mitochondrion organization endoplasmic reticulum organization chemical synaptic transmission negative regulation of cell proliferation insulin receptor signaling pathway vesicle organization receptor-mediated endocytosis of virus by host cell negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway positive regulation of MAPK cascade positive regulation of GTPase activity vesicle docking skeletal muscle fiber development positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation protein oligomerization positive regulation of dopamine receptor signaling pathway caveola assembly positive regulation of protein localization to nucleus regulation of mitotic nuclear division
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline