Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • GnRH1 Antibodies

          Invitrogen

          GnRH1 Polyclonal Antibody

          21 Published Figures
          25 References
          View all (10) GnRH1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GnRH1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (21)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 23

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GnRH1 Antibody (PA1-121) in IHC

          Immunolocalization of GnRH in mouse embryo brain using GnRH Polyclonal Antibody (Product # PA1-121). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          GnRH1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))
          GnRH1 Antibody in Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))
          GnRH1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-121

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 16 publications 16 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:1,000
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Amphibian, Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues pyroE(22) H W S Y G L R P G-NH2(32) of mouse GnRH.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_325077

          Product Specific Information

          PA1-121 detects gonadotropin releasing hormone (GnRH) in mouse brain and in amphibian (Hyla cinerea) samples.

          PA1-121 has been successfully used in immunohistochemistry procedures. Immunohistochemical staining of GnRH in mouse embryo brain tissue using PA1-121 results in staining of neurons in the organum vasculosum of the lamina terminalis (OVLT).

          In immunohistochemical procedures, 4% paraformaldehyde is recommended as a fixative.

          The PA1-121 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues pyroE(22) H W S Y G L R P G-NH2(32) of mouse GnRH. This sequence is completely conserved in rat and tree shrew and is 78% conserved in zebrafish. The PA1-121 immunizing peptide (Cat. # PEP-168) is available for use in neutralization and control experiments.

          Target Information

          The Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH) is produced in the hypothalamus and influences the release of Luteinizing Hormone in the pituitary gland. LH-RH is also known as Gonadotropin-releasing hormone (Gn-RH).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: gonadotropin releasing hormone 2; hypogonadal; luteinizing hormone releasing hormone; luteinizing hormone-releasing hormone I; Lutropin; Progonadoliberin I; Progonadoliberin-1

          View more View less

          Gene Aliases: Gnrh; Gnrh1; Gnrh2; hpg; LHRH; Lhrh1; Lnrh

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P13562

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 14714

          View more View less

          Function(s)
          hormone activity gonadotropin hormone-releasing hormone activity peptide hormone intercellular signal molecule
          Process(es)
          multicellular organism development regulation of gene expression male sex determination negative regulation of immature T cell proliferation negative regulation of apoptotic process response to ethanol response to steroid hormone regulation of ovarian follicle development negative regulation of neuron migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline