Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • NMDAR1 Antibodies

          Invitrogen

          NMDAR1 Polyclonal Antibody

          11 Published Figures
          25 References
          View all (43) NMDAR1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NMDAR1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (11)
          NMDAR1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          NMDAR1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 14

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NMDAR1 Antibody (PA3-102) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of NMDA Receptor 1 was done on 70% confluent log phase SH-SY5Y cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with NMDA Receptor 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Product # PA3-102) at 1:250 dilution in 0.1% BSA and incubated for 3 hours at room temperature and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 c... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NMDAR1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NMDAR1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          NMDAR1 Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          NMDAR1 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          NMDAR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NMDAR1 Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR1 Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR1 Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR1 Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR1 Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR1 Antibody in Western Blot (WB)
          NMDAR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NMDAR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          NMDAR1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA3-102

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:600
          View 13 publications 13 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:200
          View 6 publications 6 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:250
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 4 publications 4 publications

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -

          Affinity Purification (AP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Guinea pig, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to residues (195)N Y E N L D Q L S Y D N K R G P(210) C of Exon 5 of rat NMDA Receptor Type 1 (Isoforms B, F, G).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          whole serum

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2112003

          Product Specific Information

          PA3-102 detects N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor type 1.

          PA3-102 has been used successfully in Western blot, ELISA, immunoprecipitation, immunohistochemistry, and immunocytochemistry procedures. In Western blot analysis of rat brain synaptic membranes this antibody detects a ~120 kDa protein representing NMDA receptor type 1.

          The PA3-102 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues (195)N Y E N L D Q L S Y D N K R G P(210) C of Exon 5 of rat NMDA Receptor Type 1 (Isoforms B, F, G).

          Target Information

          NMDAR1 encodes a protein that is a critical subunit of N-methyl-D-aspartate receptors, members of the glutamate receptor channel superfamily which are heteromeric protein complexes with multiple subunits arranged to form a ligand-gated ion channel. These subunits play a key role in the plasticity of synapses, which is believed to underlie memory and learning. Cell-specific factors are thought to control expression of different isoforms, possibly contributing to the functional diversity of the subunits. Alternatively spliced transcript variants have been described.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: GluN1; Glun1r; Glutamate [NMDA] receptor subunit zeta-1; glutamate receptor; Glutamate receptor ionotropic, NMDA 1; glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1; N-methyl-D-aspartate glutamate receptor; N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1; N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1; neurotransmitter receptor; NMD-R1; NMDA R1 receptor C1 cassette; NMDA receptor 1; NMDZ1; NMZ1; NR1C1; NR1C2; NR1C2'; NR1N1; pGluN1; putative NMDtranscript(altAcc_e2); RP11-350O14.1

          View more View less

          Gene Aliases: DEE101; GluN1; GluRdelta1; Glurz1; GluRzeta1; GRIN1; hNR1; M100174; MRD8; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDA1; Nmdar; NMDAR1; NR1; Rgsc174

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q05586, (Rat) P35439, (Mouse) P35438

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2902, (Rat) 24408, (Mouse) 14810

          View more View less

          Function(s)
          beta-amyloid binding NMDA glutamate receptor activity ion channel activity calcium channel activity calcium ion binding protein binding calmodulin binding ligand-gated ion channel activity ligand-gated sodium channel activity glycine binding glutamate binding glutamate-gated calcium ion channel activity signaling receptor activity macromolecular complex binding metal ion binding glycine-gated cation channel activity ionotropic glutamate receptor activity receptor binding extracellular-glutamate-gated ion channel activity cation channel activity enzyme binding voltage-gated cation channel activity glutamate receptor binding neurotransmitter binding protein heterodimerization activity protein dimerization activity receptor activity transmembrane signal receptor
          Process(es)
          ion transport cation transport chemical synaptic transmission brain development visual learning positive regulation of calcium ion transport into cytosol propylene metabolic process calcium-mediated signaling ion transmembrane transport ionotropic glutamate receptor signaling pathway sodium ion transmembrane transport regulation of membrane potential response to ethanol positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of synaptic plasticity regulation of neuronal synaptic plasticity protein heterotetramerization positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic calcium ion homeostasis excitatory postsynaptic potential calcium ion transmembrane transport calcium ion transmembrane import into cytosol cation transmembrane transport excitatory chemical synaptic transmission positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process regulation of cation transmembrane transport cellular response to beta-amyloid response to glycine positive regulation of excitatory postsynaptic potential conditioned taste aversion startle response suckling behavior response to amphetamine calcium ion transport cellular calcium ion homeostasis respiratory gaseous exchange learning or memory learning memory long-term memory associative learning adult locomotory behavior olfactory learning regulation of cell communication positive regulation of cell death response to organic cyclic compound response to amine sensory perception of pain pons maturation cerebral cortex development regulation of ion transmembrane transport social behavior synaptic transmission, glutamatergic positive regulation of apoptotic process response to morphine regulation of neuron apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process regulation of respiratory gaseous exchange regulation of long-term neuronal synaptic plasticity rhythmic process regulation of dendrite morphogenesis regulation of axonogenesis neuromuscular process protein tetramerization response to calcium ion regulation of synapse assembly prepulse inhibition male mating behavior response to fungicide cellular response to manganese ion transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline