Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • SSTR5 Antibodies

          Invitrogen

          SSTR5 Polyclonal Antibody

          3 Published Figures
          2 References
          View all (16) SSTR5 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SSTR5 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (3)
          SSTR5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SSTR5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SSTR5 Antibody (PA3-209) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of SSTR5 in rat pituitary cells using a polyclonal antibody (Product # PA3-209). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SSTR5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SSTR5 Antibody in Western Blot (WB)
          SSTR5 Antibody in Western Blot (WB)
          SSTR5 Antibody in Western Blot (WB)
          SSTR5 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA3-209

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:5,000
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:2,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:5,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse, Rat

          Published species

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to the C-terminal amino acids Q(344)ATLPTRSCEANGLMQTSRI(363) of SSTR5
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          whole serum

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10984599

          Product Specific Information

          PA3-209 detects SSTR5 in rat and mouse samples.

          PA3-209 has successfully been used in Western blot, immunocytochemical, and immunohistochemical (paraffin) procedures.

          The PA3-209 immunogen is a synthetic peptide corresponding to the C-terminal amino acids Q(344)ATLPTRSCEANGLMQTSRI(363) of SSTR5

          Target Information

          Somatostatin is a multifunctional protein affecting exocrine and endocrine protein secretion, neurotransmission, and neuronal modulation and regulating cell proliferation. All these functions of Somatostatin are executed through a class of GPCR protein family members called somatostatin receptor. Till date, 6 classes of somatostatin receptors have been discovered out of which SSTR5, 364A.A protein, is a receptor subtype expressed predominantly in the pituitary and hypothalamus region of brain. Studies revealed that SSTR5 contains seven transmembrane regions and undergoes homodimerization and also heterodimerizes with SSTR1. Although the specific functions of SSTR5 are still elusive, the studies indicate that it complements SSTR2 regulation of ACTH secretion. Polymorphisms in SSTR5 gene have been observed in patients with acromegaly.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: somatostatin receptor; Somatostatin receptor subtype 5; Somatostatin receptor type 5; SS-5-R; SS5-R; SS5R

          View more View less

          Gene Aliases: Smstr5; Somato; sst5; Sstr5

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) O08858

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rat) 25354, (Mouse) 20609

          View more View less

          Function(s)
          somatostatin receptor activity neuropeptide binding signal transducer activity G-protein coupled receptor activity protein binding G-protein coupled receptor transmembrane signal receptor
          Process(es)
          adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway neuropeptide signaling pathway chemical synaptic transmission negative regulation of cell proliferation positive regulation of cytokinesis somatostatin signaling pathway glucose homeostasis regulation of insulin secretion cellular response to glucocorticoid stimulus cellular response to estradiol stimulus signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway, coupled to cyclic nucleotide second messenger
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline