Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • EXOSC10 Antibodies

          Invitrogen

          EXOSC10 Polyclonal Antibody

          View all (12) EXOSC10 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite EXOSC10 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          EXOSC10 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          EXOSC10 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          EXOSC10 Antibody (PA5-109699) in WB

          Western blot analysis of EXOSC10 in extracts of various cell lines. Samples were incubated with EXOSC10 Polyclonal antibody (Product # PA5-109699) using a dilution of 1:1,000, followed by HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at a dilution of 1:10,000. Lysates/proteins: 25 µg per lane. Blocking buffer: 3% nonfat dry milk in TBST. Detection: ECL Basic Kit. Exposure time: 10s. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          EXOSC10 Antibody in Western Blot (WB)
          EXOSC10 Antibody in Western Blot (WB)
          EXOSC10 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-109699

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein (or fragment)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.73 mg/mL

          Amount

          173 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.01% thimerosal

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2855110

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: VAAGVKKSGP LPSAERLENV LFGPHDCSHA PPDGYPIIPT SGSVPVQKQA SLFPDEKEDN LLGTTCLIAT AVITLFNEPS AEDSKKGPLT VAQKKAQNIM ESFENPFRMF LPSLGHRAPV SQAAKFDPST KIYEISNRWK LAQVQVQKDS KEAVKKKAAE QTAAREQAKE ACKAAAEQAI SVRQQVVLEN AAKKRERATS DPRTTEQKQE KKRLKISKKP KDPEPPEKEF TPYDYSQSDF KAFAGNSKSK VSSQFDPNKQ TPSGKKCIAA KKIKQSVGNK SMSFPTGKSD RGFRYNWPQR

          Target Information

          About 50% of patients with polymyositis/scleroderma (PM-Scl) overlap syndrome are reported to have autoantibodies to a nuclear/nucleolar particle termed PM-Scl. Exosome component 10 (EXOSC10), also named autoantigen PM/Scl-2, is the 100 kDa antigen component of PM-Scl and is recognized by most sera of PM-Scl patients. EXOSC10 is strongly enriched in the nucleolus and a small amount has been found in cytoplasm supporting the existence of a nucleolar RNA exosome complex form. As a putative catalytic component ofthe RNA exosome complex which has 3'->5' exoribonuclease activity, EXOSC10 participates in a multitude of cellular RNA processing and degradation events.

          ⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including mercury, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: autoantigen PM-SCL; Autoantigen PM/Scl 2; Autoantigen PM/Scl 2 homolog; Exosome complex component 10; exosome component 10; P100 polymyositis-scleroderma overlap syndrome-associated autoantigen; PM/Scl-100; Polymyositis/scleroderma autoantigen 100 kDa; Polymyositis/scleroderma autoantigen 2; Polymyositis/scleroderma autoantigen 2 homolog; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: EXOSC10; p2; p3; p4; PM-Scl; PM/Scl-100; PMSCL; PMSCL2; RRP6; Rrp6p

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q01780, (Mouse) P56960, (Rat) D4A1X2

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5394, (Mouse) 50912, (Rat) 313707

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding 3'-5'-exoribonuclease activity nucleic acid binding RNA binding single-stranded RNA binding nuclease activity exonuclease activity exoribonuclease activity protein binding 3'-5' exonuclease activity hydrolase activity metal ion binding telomerase RNA binding catalytic activity 5'-3' exoribonuclease activity poly(A) RNA binding
          Process(es)
          nuclear-transcribed mRNA catabolic process, nonsense-mediated decay maturation of 5.8S rRNA nuclear-transcribed mRNA catabolic process nucleobase-containing compound metabolic process rRNA processing RNA processing dosage compensation by inactivation of X chromosome cellular metabolic process nuclear mRNA surveillance CUT catabolic process nuclear polyadenylation-dependent rRNA catabolic process histone mRNA catabolic process nuclear retention of unspliced pre-mRNA at the site of transcription RNA phosphodiester bond hydrolysis, exonucleolytic nucleic acid phosphodiester bond hydrolysis exonucleolytic trimming to generate mature 3'-end of 5.8S rRNA from tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA) DNA repair RNA catabolic process cellular response to DNA damage stimulus regulation of gene expression regulation of nucleobase-containing compound metabolic process negative regulation of telomere maintenance via telomerase ribosomal small subunit biogenesis nuclear polyadenylation-dependent snoRNA catabolic process nuclear polyadenylation-dependent snRNA catabolic process nuclear polyadenylation-dependent tRNA catabolic process nuclear polyadenylation-dependent CUT catabolic process nuclear polyadenylation-dependent antisense transcript catabolic process polyadenylation-dependent snoRNA 3'-end processing regulation of telomerase RNA localization to Cajal body positive regulation of mRNA cis splicing, via spliceosome
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline