Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • PLSCR1 Antibodies

          Invitrogen

          PLSCR1 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (18) PLSCR1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PLSCR1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (2)
          PLSCR1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          PLSCR1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PLSCR1 Antibody (PA5-110182) in WB

          Western blot was performed using Anti-PLSCR1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-110182) and a 35 kDa band corresponding to Phospholipid scramblase 1 was observed across positive models (THP 1, HT-29, HaCaT, HCT 116 and Hep G2); and not across negative models (SW480 and SH-SY5Y). Membrane enriched extracts (30 µg lysate) of THP-1 (Lane 1), HT-29 (Lane 2), SW480 (Lane 3), HaCaT (Lane 4), HCT 116 (Lane 5), Hep G2 (Lane 6) and SH-SY5Y (Lane 7) were electrophoresed using NuPAGE™ 10% Bis-Tris Protein Gel (Product # NP0301BOX). Resolved proteins ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PLSCR1 Antibody in Western Blot (WB)
          PLSCR1 Antibody in Western Blot (WB)
          PLSCR1 Antibody in Western Blot (WB)
          PLSCR1 Antibody
          PLSCR1 Antibody
          PLSCR1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-110182

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-318 of human Phospholipid Scramblase 1 (Phospholipid Scramblase 1 (PLSCR1)) (NP_0669281)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.59 mg/mL

          Amount

          59 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2855593

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MDKQNSQMNA SHPETNLPVG YPPQYPPTAF QGPPGYSGYP GPQVSYPPPP AGHSGPGPAG FPVPNQPVYN QPVYNQPVGA AGVPWMPAPQ PPLNCPPGLE YLSQIDQILI HQQIELLEVL TGFETNNKYE IKNSFGQRVY FAAEDTDCCT RNCCGPSRPF TLRIIDNMGQ EVITLERPLR CSSCCCPCCL QEIEIQAPPG VPIGYVIQTW HPCLPKFTIQ NEKREDVLKI SGPCVVCSCC GDVDFEIKSL DEQCVVGKIS KHWTGILREA FTDADNFGIQ FPLDLDVKMK AVMIGACFLI DFMFFESTGS QEQKSGVW

          Target Information

          The calcium-dependent plasma membrane protein phospholipid scramblase 1 (PLSCR1) contributes to the transbilayer movement of phosphatidylserine and other membrane phospholipids upon influx of calcium into the cytosol. This movement results in plasma membrane phospholipid remodelling and surface exposure of phosphatidylserine in injured or apoptotic cells, which leads to cell death. Interferons and other cytokines induce expression of PLSCR1, implying that PLSCR1 also functions in cytokine signaling pathways. EGF stilmulation results in tyrosine phosphorylation of PLSCR1 on tyrosines 69 and 74, which allows it to interact with Shc, and thereby connecting Src kinase activation to stimulation of the EGF receptor.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Ca(2+)-dependent phospholipid scramblase 1; Erythrocyte phospholipid scramblase; hMmTRA1b; Mg(2+)-dependent nuclease; MmTRA1b; Phospholipid scramblase 1; PL scramblase 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: MMTRA1B; PLSCR1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O15162

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5359

          View more View less

          Function(s)
          magnesium ion binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding virus receptor activity DNA binding nuclease activity epidermal growth factor receptor binding calcium ion binding protein binding zinc ion binding hydrolase activity SH3 domain binding phospholipid scramblase activity enzyme binding lead ion binding CD4 receptor binding mercury ion binding
          Process(es)
          phosphatidylserine biosynthetic process lipid transport apoptotic process acute-phase response response to lead ion positive regulation of gene expression phospholipid scrambling platelet activation regulation of mast cell activation response to interferon-beta negative regulation of viral genome replication positive regulation of innate immune response positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter viral entry into host cell negative regulation of phagocytosis defense response to virus regulation of Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway phosphatidylserine exposure on apoptotic cell surface positive regulation of chromosome separation positive regulation of DNA topoisomerase (ATP-hydrolyzing) activity
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline