Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Nodal Antibodies

          Invitrogen

          Nodal Polyclonal Antibody

          View all (24) Nodal antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Nodal Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Nodal Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Nodal Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Nodal Antibody (PA5-111214) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of Nodal in human testis using Nodal Polyclonal Antibody (Product # PA5-111214) shows strong cytoplasmic positivity in cells in seminiferus ducts. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Nodal Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Nodal Antibody in Western Blot (WB)
          Nodal Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-111214

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant Protein corresonding to Human Nodal. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91947).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2856624

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: PTEGSLAIEI FHQPKPDTEQ ASDSCLERFQ MDLFTVTLSQ VTFSLGSMVL EVTRPLSKWL KHPGALEKQM SRV

          Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 64%, Rat - 64%.

          Target Information

          NODAL is an important TGF-beta family protein in cellular differentiation. While constitutively expressed in many developing tissues, NODAL is problematically associated with the differentiation and development of many cancers. The expression of NODAL is regulated by a Notch signaling pathway, which when disrupted contributes to the aggressive behavior of metastatic cancer cells, particularly in melanoma. The abundance of NODAL expression in melanoma can help determine the stage of cancer and metastatic type/progression when tested in IHC. NODAL interactions with Cripto also predispose toward tumor progression. Overexpression of NODAL is also associated with preeclamptic placenta.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: MGC138230; Nodal homolog

          View more View less

          Gene Aliases: HTX5; NODAL

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q96S42

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4838

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity protein binding growth factor activity morphogen activity receptor agonist activity type I activin receptor binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in utero embryonic development gastrulation with mouth forming second formation of primary germ layer mesoderm formation trophectodermal cell differentiation trophectodermal cellular morphogenesis neural fold formation liver development placenta development embryonic placenta development maternal placenta development vasculature development heart looping inhibition of neuroepithelial cell differentiation determination of left/right asymmetry in lateral mesoderm transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway transforming growth factor beta receptor signaling pathway germ cell development determination of left/right symmetry gastrulation nervous system development brain development endoderm development heart development female pregnancy cell proliferation positive regulation of cell proliferation embryonic pattern specification anterior/posterior axis specification anterior/posterior pattern specification regulation of signal transduction polarity specification of proximal/distal axis regulation of gastrulation positive regulation of vascular endothelial growth factor production negative regulation of cell development cell migration stem cell population maintenance positive regulation of cell-cell adhesion cell differentiation lung development floor plate morphogenesis somatic stem cell population maintenance embryonic heart tube development endodermal cell differentiation nodal signaling pathway cell migration involved in gastrulation cell fate commitment negative regulation of cell differentiation positive regulation of angiogenesis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter axial mesodermal cell fate specification mesendoderm development digestive tract morphogenesis anatomical structure formation involved in morphogenesis embryonic cranial skeleton morphogenesis tissue morphogenesis formation of anatomical boundary positive regulation of epithelial cell proliferation digestive system development embryonic process involved in female pregnancy maternal process involved in parturition positive regulation of SMAD protein import into nucleus left lung morphogenesis negative regulation of androgen receptor signaling pathway epiblast cell-extraembryonic ectoderm cell signaling involved in anterior/posterior axis specification positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade primitive streak formation apoptotic signaling pathway negative regulation of trophoblast cell migration negative regulation of chorionic trophoblast cell proliferation regulation of stem cell population maintenance negative regulation of reproductive process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline