Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト

          Disclaimer

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          • Primary Antibodies ›
          • CD206 (MMR) Antibodies

          Invitrogen

          MRC1 Polyclonal Antibody

          4 Published Figures
          6 References
          View all (57) CD206 (MMR) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MRC1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (12)
          • Published Figures (4)
          MRC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MRC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 16

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MRC1 Antibody (PA5-114370) in IHC (P)

          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis of CD206 (MMR) in paraffin-embedded section of human tonsil tissue using MRC1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-114370). Heat mediated antigen retrieval was performed in EDTA buffer (pH 8.0, epitope retrieval solution). The tissue section was blocked with 10% goat serum. The tissue section was then incubated with the primary antibody at a 5 µg/mL dilution overnight ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MRC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MRC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MRC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MRC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MRC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MRC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MRC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MRC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MRC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MRC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MRC1 Antibody in Western Blot (WB)
          MRC1 Antibody in Western Blot (WB)
          MRC1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MRC1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MRC1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MRC1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MRC1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-114370

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.25-0.5 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          2-5 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 4 publications 4 publications

          ELISA (ELISA)

          0.1-0.5 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Published species

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived human Mannose Receptor/MRC1 recombinant protein (Position: D21-A1140).
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          500 µg/mL

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 4mg trehalose

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2884826

          Product Specific Information

          Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 µg/mL.

          Positive Control - WB: rat lung tissue, mouse lung tissue, human liver tissue, monkey lung tissue. IHC: human liver cancer tissue, human tonsil tissue, mouse liver tissue, rat liver tissue.|Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

          Target Information

          CD206 (MSR, Mannose receptor, MRC1) is a 175 kDa transmembrane protein belonging to the group of pattern recognition receptors. CD206 is predominantly expressed in tissue macrophages, dendritic cells, a subpopulation of endothelial cells and sperm cells. CD206 is thought to play a role in the innate and adaptive immune response. CD206 is also expressed on microglia and mato cells of the brain but not astrocytes or neurons. CD206 also mediate the recognition and uptake of a variety of macromolecules, including modified lipoproteins, advanced glycation end (AGEs) products and amyloid b-protein (Abeta). While the normal role of CD206 is associated with cell adhesion and host defense mechanisms, it also has been implicated in the development of atherosclerosis and Amyloid beta deposition in Alzheimer's disease (AD). CD206's gene encodes the class A macrophage scavenger receptors, which include three different types (1, 2, 3) generated by alternative splicing. The isoforms type 1 and type 2 are functional receptors and are able to mediate the endocytosis of modified low density lipoproteins (LDLs). The isoform type 3 does not internalize modified LDL (acetyl-LDL) despite having the domain shown to mediate this function in the types 1 and 2 isoforms. CD206 has an altered intracellular processing and is trapped within the endoplasmic reticulum, making it unable to perform endocytosis. The isoform type 3 can inhibit the function of isoforms type 1 and type 2 when co-expressed, indicating a dominant negative effect and suggesting a mechanism for regulation of scavenger receptor activity in macrophages. Other diseases associated with CD206 dysfunction include leprosy and Gaucher's Disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C-type lectin domain family 13 member D; C-type lectin domain family 13 member D-like; CD206; hMR; Human mannose receptor; Macrophage mannose receptor 1; Macrophage mannose receptor 1-like protein 1; mannose receptor, C type 1-like 1; MMR

          View more View less

          Gene Aliases: AW259686; bA541I19.1; CD206; CLEC13D; CLEC13DL; hMR; MMR; MR; MRC1; MRC1L1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P22897, (Mouse) Q61830

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4360, (Mouse) 17533, (Rat) 291327

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity receptor activity transmembrane signaling receptor activity protein binding mannose binding carbohydrate binding
          Process(es)
          endocytosis receptor-mediated endocytosis signal transduction cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interferon-gamma cellular response to interleukin-4 viral entry into host cell
          It has to be done as per old AB suggested Products section.
          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-l4hk6:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0