Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • LHR Antibodies

          Invitrogen

          LHR Polyclonal Antibody

          2 References
          View all (18) LHR antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LHR Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          LHR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          LHR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          LHR Antibody (PA5-115508) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of LHR in HeLa cells. Samples were treated with PFA, permeabilized in 0.1% Triton X-100, blocked in 10% serum (45 min at 25°C), and incubated with polyclonal antibody (Product # PA5-115508) at a dilution of 1:200 (1 hr at 37°C). Secondary staining was applied with mouse anti-beta tubulin; AlexaFluor 594 conjugated goat anti-rabbit IgG (Red); AlexaFluor 88 conjugated goat anti-mouse IgG (Green) and DAPI (blue) using a dilution of 1:200 (1 hr at 37°C). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          LHR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LHR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LHR Antibody in Western Blot (WB)
          LHR Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-115508

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human LHCGR(Accession P22888), corresponding to amino acid residues Y275-E325.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2900144

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of total LHR.

          Target Information

          LHCGR encodes the receptor for both luteinizing hormone and choriogonadotropin. It is family 1 of G-protein coupled receptors, FSH/LSH/TSH superfamily, and its basic function is acting as luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor (gonadotropin receptor). Regulating the development and function of Leyding cells in males. It also plays a role in male secondary sexual characterdevelopment. Mutations in this gonadotropinreceptor results in disorders of male secondary sexual characteristic development, such as familial male precocious puperty and male pseudohermaphtoditism.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: HCG receptor; hypergonadotropic hypogonadism; LH/CG-R; LHR; LSH-R; Luteinizing hormone receptor; Lutropin receptor; Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor; lutropin/choriogonadotropin receptor

          View more View less

          Gene Aliases: Gpcr19-rs1; HHG; LCGR; LGR2; LH-R; LH/CG-R; LH/CGR; LHCGR; LHR; LHRHR; LSH-R; ULG5

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P22888, (Mouse) P30730

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3973, (Mouse) 16867

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity luteinizing hormone receptor activity G-protein coupled peptide receptor activity protein-hormone receptor activity choriogonadotropin hormone receptor activity choriogonadotropin hormone binding signal transducer activity peptide hormone binding identical protein binding protein homodimerization activity ATPase binding G-protein coupled receptor
          Process(es)
          ovarian follicle development signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway, coupled to cyclic nucleotide second messenger adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway spermatogenesis male gonad development female gonad development hormone-mediated signaling pathway ovulation cycle process male genitalia development cellular response to hormone stimulus positive regulation of inositol trisphosphate biosynthetic process response to gonadotropin luteinizing hormone signaling pathway development of secondary male sexual characteristics cognition uterus development cellular response to gonadotropin stimulus cellular response to luteinizing hormone stimulus seminiferous tubule development regulation of steroid hormone biosynthetic process protein targeting to lysosome adenylate cyclase-modulating G-protein coupled receptor signaling pathway activation of adenylate cyclase activity positive regulation of calcium ion transport into cytosol positive regulation of cAMP-mediated signaling positive regulation of hormone biosynthetic process arachidonic acid secretion positive regulation of calcium-mediated signaling positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline