Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • PRDX3 Antibodies

          Invitrogen

          PRDX3 Polyclonal Antibody

          View all (18) PRDX3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PRDX3 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          PRDX3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PRDX3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PRDX3 Antibody (PA5-116556) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of PRDX3 in NIH-3T3 cells. Samples were incubated with PRDX3 Polyclonal antibody (Product # PA5-116556) using a dilution of 1:100 (40x lens). Blue: DAPI for nuclear staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PRDX3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PRDX3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PRDX3 Antibody in Western Blot (WB)
          PRDX3 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-116556

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:100
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 63-256 of human Peroxiredoxin 3 (Peroxiredoxin 3 (PRDX3)) (NP_0067841)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.01 mg/mL

          Amount

          101 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.01% thimerosal

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2901187

          Product Specific Information

          Positive Samples: U-87MG, HeLa, LO2, A-549, Mouse kidney

          Immunogen sequence: PAVTQHAPYF KGTAVVNGEF KDLSLDDFKG KYLVLFFYPL DFTFVCPTEI VAFSDKANEF HDVNCEVVAV SVDSHFSHLA WINTPRKNGG LGHMNIALLS DLTKQISRDY GVLLEGSGLA LRGLFIIDPN GVIKHLSVND LPVGRSVEET LRLVKAFQYV ETHGEVCPAN WTPDSPTIKP SPAASKEYFQ KVNQ

          Target Information

          Peroxiredoxin (Prx) is a growing peroxidase family, whose mammalian members have been known to connect with cell proliferation, differentiation, and apoptosis. Many isoforms (about 50 proteins), collected in accordance to the amino acid sequence homology, containing active site cysteine residue, and the thiol-specific antioxidant activity, distribute throughout all the kingdoms. Among them, mammalian Prx consists of 6 different members grouped into typical 2-Cys, atypical 2-Cys Prx, and 1-Cys Prx. Except Prx VI belonging to 1-Cys Prx subgroup, the other five 2-Cys Prx isotypes have the thioredoxin-dependent peroxidase (TPx) activity utilizing thioredoxin, thioredoxin reductase, and NADPH as a reducing system. Mammalian Prxs are 20-30 kilodalton in molecular size and vary in subcellular localization: Prx I, II, and VI in cytosol, Prx III in mitochondria, Prx IV in ER and secretion, Prx V showing complicated distribution including peroxisome, mitochondria and cytosol.

          ⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including mercury, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: anti-oxidant protein 1; antioxidant protein; Antioxidant protein 1; AOP-1; epididymis secretory sperm binding protein; HBC189; mitochondrial thioredoxin dependent peroxide reductase; mitochondrial Trx dependent peroxide reductase; Perioredoxin-3; Peroxiredoxin III; Peroxiredoxin-3; PRDX3; Protein MER5; Protein MER5 homolog; Prx; Prx 3; PRX III; PRX-3; Prx-III; Thioredoxin-dependent peroxide reductase, mitochondrial; Thioredoxin-dependent peroxiredoxin 3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AOP-1; AOP1; AW822249; D0Tohi1; Ef2l; HBC189; MER5; PPPCD; PRDX3; PRO1748; prx-III; Prx3; SCAR32; SP-22; SP22; TDXM

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P30048, (Mouse) P20108, (Rat) Q9Z0V6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10935, (Mouse) 11757, (Rat) 64371

          View more View less

          Function(s)
          peroxidase activity protein binding thioredoxin peroxidase activity antioxidant activity oxidoreductase activity protein kinase binding identical protein binding cysteine-type endopeptidase inhibitor activity involved in apoptotic process peroxiredoxin activity NADH-dependent peroxiredoxin activity thioredoxin-dependent peroxiredoxin activity protein C-terminus binding kinase binding molecular_function peroxidase
          Process(es)
          maternal placenta development response to oxidative stress mitochondrion organization positive regulation of cell proliferation myeloid cell differentiation response to lipopolysaccharide negative regulation of kinase activity cellular response to oxidative stress cellular response to reactive oxygen species response to hydrogen peroxide hydrogen peroxide catabolic process negative regulation of apoptotic process cell redox homeostasis positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity regulation of mitochondrial membrane potential cellular oxidant detoxification apoptotic process peptidyl-cysteine oxidation negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process oxidation-reduction process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline