Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • BMPR2 Antibodies

          Invitrogen

          BMPR2 Polyclonal Antibody

          View all (13) BMPR2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite BMPR2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          BMPR2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          BMPR2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          BMPR2 Antibody (PA5-11863) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of BMPR2 in formalin-fixed and paraffin-embedded human Kidney tissue. Samples were incubated with BMPR2 polyclonal antibody (Product # PA5-11863) which was peroxidase-conjugated to the secondary antibody, followed by AEC staining. This data demonstrates the use of this antibody for immunohistochemistry; clinical relevance has not been evaluated. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          BMPR2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BMPR2 Antibody in Western Blot (WB)
          BMPR2 Antibody in Western Blot (WB)
          BMPR2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          BMPR2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-11863

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:10-1:50
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:10-1:50
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          KLH conjugated synthetic peptide between 28-59 amino acids from the N-terminal region of human BMPR2
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          2 mg/mL

          Amount

          800 µg

          Purification

          Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2259033

          Target Information

          BMPR2 is a member of the bone morphogenetic protein (BMP) receptor family of transmembrane serine/threonine kinases. The ligands of this receptor are BMPs that are involved in endochondral bone formation and embryogenesis. The loss of interaction and lack of phosphorylation of TCTEL1 by BMPR2 may contribute to the pathogenesis of primary pulmonary hypertension (PPH) and BMPR2 also plays an essential role in human T-cell differentiation. BMPs are involved in endochondral bone formation and embryogenesis. These proteins transduce their signals through the formation of heteromeric complexes of two different types of serine (threonine) kinase receptors: type I receptors of about 50-55 kDa and type II receptors of about 70-80 kDa. Type II receptors bind ligands in the absence of type I receptors, but they require their respective type I receptors for signaling, whereas type I receptors require their respective type II receptors for ligand binding. Mutations in BMPR2 have been associated with primary pulmonary hypertension, both familial and fenfluramine-associated, and with pulmonary venoocclusive disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BMP type II receptor; BMP type-2 receptor; Bone morphogenetic protein receptor type II; Bone morphogenetic protein receptor type-2; bone morphogenetic protein receptor, type II (serine/threonine kinase); type II activin receptor-like kinase; type II receptor for bone morphogenetic protein-4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BMPR-II; BMPR2; BMPR3; BMR2; BRK-3; POVD1; PPH1; T-ALK

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q13873

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 659

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity transmembrane receptor protein serine/threonine kinase activity transforming growth factor beta-activated receptor activity protein binding ATP binding kinase activity activin receptor activity, type II transferase activity growth factor binding BMP binding cadherin binding metal ion binding BMP receptor activity protein tyrosine kinase binding
          Process(es)
          regulation of cell growth blood vessel development osteoblast differentiation mesoderm formation maternal placenta development endothelial cell proliferation vasculature development lymphangiogenesis blood vessel remodeling chondrocyte development negative regulation of systemic arterial blood pressure outflow tract septum morphogenesis outflow tract morphogenesis aortic valve development pulmonary valve development atrioventricular valve morphogenesis mitral valve morphogenesis tricuspid valve morphogenesis endocardial cushion development negative regulation of cell proliferation involved in heart valve morphogenesis transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway negative regulation of cell proliferation cellular response to starvation tissue development anterior/posterior pattern specification positive regulation of gene expression positive regulation of epithelial cell migration regulation of lung blood pressure cell differentiation proteoglycan biosynthetic process negative regulation of cell growth lung development positive regulation of bone mineralization BMP signaling pathway activin receptor signaling pathway positive regulation of locomotion regulation of cell proliferation positive regulation of cell differentiation positive regulation of osteoblast differentiation positive regulation of ossification negative regulation of vasoconstriction positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter lung alveolus development negative regulation of smooth muscle cell proliferation cardiac muscle tissue development positive regulation of axon extension involved in axon guidance stem cell differentiation negative regulation of muscle cell differentiation retina development in camera-type eye limb development endochondral bone morphogenesis positive regulation of SMAD protein import into nucleus ventricular septum morphogenesis atrial septum morphogenesis lung vasculature development lymphatic endothelial cell differentiation artery development venous blood vessel development positive regulation of cartilage development retina vasculature development in camera-type eye pharyngeal arch artery morphogenesis cellular response to growth factor stimulus cellular response to BMP stimulus endothelial cell apoptotic process negative regulation of chondrocyte proliferation semi-lunar valve development regulation of multicellular organismal development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline