Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • MCU Antibodies

          Invitrogen

          MCU Polyclonal Antibody

          1 Published Figure
          1 Reference
          View all (11) MCU antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MCU Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (1)
          MCU Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MCU Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MCU Antibody (PA5-120437) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of MCU in NIH/3T3 cells. Samples were incubated with MCU Polyclonal antibody (Product # PA5-120437) using a dilution of 1:200 (40x lens). Blue: DAPI for nuclear staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MCU Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MCU Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MCU Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MCU Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MCU Antibody in Western Blot (WB)
          MCU Antibody in Immunohistochemistry (IHC)

          Product Details

          PA5-120437

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:5,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein (or fragment)

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          2.07 mg/mL

          Amount

          207 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.05% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2914009

          Product Specific Information

          Positive test controls include: HepG2.

          Target Information

          Mitochondrial inner membrane calcium uniporter that mediates calcium uptake into mitochondria. Constitutes the pore-forming and calcium-conducting subunit of the uniporter complex (uniplex). Activity is regulated by MICU1 and MICU2. At low Ca(2+) levels MCU activity is down-regulated by MICU1 and MICU2; at higher Ca(2+) levels MICU1 increases MCU activity. Mitochondrial calcium homeostasis plays key roles in cellular physiology and regulates cell bioenergetics, cytoplasmic calcium signals and activation of cell death pathways. Involved in buffering the amplitude of systolic calcium rises in cardiomyocytes. While dispensable for baseline homeostatic cardiac function, acts as a key regulator of short-term mitochondrial calcium loading underlying a 'fight-or-flight' response during acute stress: acts by mediating a rapid increase of mitochondrial calcium in pacemaker cells. participates in mitochondrial permeability transition during ischemia-reperfusion injury. Regulates glucose-dependent insulin secretion in pancreatic beta-cells by regulating mitochondrial calcium uptake. Mitochondrial calcium uptake in skeletal muscle cells is involved in muscle size in adults. Regulates synaptic vesicle endocytosis kinetics in central nerve terminal. Involved in antigen processing and presentation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Calcium uniporter protein, mitochondrial; coiled-coil domain containing 109A; Coiled-coil domain-containing protein 109A; HsMCU; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2010012O16Rik; AV064928; C10orf42; CCDC109A; D130073L02Rik; Gm64; HsMCU; MCU

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8NE86, (Mouse) Q3UMR5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 90550, (Rat) 294560, (Mouse) 215999

          View more View less

          Function(s)
          calcium channel activity protein binding uniporter activity identical protein binding
          Process(es)
          mitochondrial calcium ion transport calcium-mediated signaling positive regulation of insulin secretion protein complex oligomerization calcium ion transmembrane import into mitochondrion glucose homeostasis mitochondrial calcium ion homeostasis positive regulation of mitochondrial calcium ion concentration generation of precursor metabolites and energy ion transport calcium ion transport cell proliferation cell migration ion transmembrane transport protein oligomerization calcium ion transmembrane transport cellular response to calcium ion starvation positive regulation of neutrophil chemotaxis positive regulation of mitochondrial fission transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline