Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • VHL Antibodies

          Invitrogen

          VHL Polyclonal Antibody

          View all (19) VHL antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite VHL Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          VHL Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          VHL Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          VHL Antibody (PA5-13487) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of VHL in Hela (Human Cervical epithelial adenocarcinoma cell line) cells. Samples were incubated with VHL polyclonal antibody (Product # PA5-13487) using a dilution of 1:25 followed by Dylight® 488-conjugated goat anti-rabbit IgG at a dilution of 1:200 (green). Cells were 4% paraformaldehyde-fixed and 0.1% Triton X-100 permeabilized. Immunofluorescence image showing nucleus and cytoplasm staining on HeLa cell line. Cytoplasmic actin is detected with Dylight® 554 Phalloidin at 1:100 dilution (red). The nuclear ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          VHL Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          VHL Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VHL Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VHL Antibody in Western Blot (WB)
          VHL Antibody in Western Blot (WB)
          VHL Antibody in Western Blot (WB)
          VHL Antibody in Western Blot (WB)
          VHL Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-13487

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:25
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:25
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:25
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          KLH conjugated synthetic peptide between 43-71 amino acids from the N-terminal region of human VHL
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography, Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2215945

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with rat based on sequence homology.

          Target Information

          Von Hippel-Lindau syndrome (VHL) is a dominantly inherited familial cancer syndrome predisposing to a variety of malignant and benign tumors. A germline mutation of this gene is the basis of familial inheritance of VHL syndrome. The protein encoded by this gene is a component of the protein complex that includes elongin B, elongin C, and cullin-2, and possesses ubiquitin ligase E3 activity. This protein is involved in the ubiquitination and degradation of hypoxia-inducible-factor (HIF), which is a transcription factor that plays a central role in the regulation of gene expression by oxygen. RNA polymerase II subunit POLR2G/RPB7 is also reported to be a target of this protein. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: elongin binding protein; Protein G7; pVHL; unnamed protein product; VHL19; VHLp18(MEA); Von Hippel Lindau; von hippel-lindau; von Hippel-Lindau disease tumor suppressor; von Hippel-Lindau syndrome homolog; von Hippel-Lindau syndrome protein homolog; von Hippel-Lindau tumor suppressor, E3 ubiquitin protein ligase

          View more View less

          Gene Aliases: HRCA1; pVHL; RCA1; VHL; VHL1; Vhlh

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P40337, (Mouse) P40338

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7428, (Mouse) 22346

          View more View less

          Function(s)
          obsolete transcription elongation regulator activity ubiquitin-protein transferase activity protein binding enzyme binding binding, bridging protein serine/threonine kinase binding DNA-binding transcription factor binding protein binding, bridging involved in substrate recognition for ubiquitination transcription factor binding protein complex binding ubiquitin protein ligase activity ubiquitin-protein ligase
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell morphogenesis response to hypoxia regulation of transcription, DNA-templated proteolysis negative regulation of cell proliferation negative regulation of signal transduction regulation of gene expression negative regulation of autophagy negative regulation of macromolecule biosynthetic process negative regulation of gene expression protein ubiquitination negative regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter negative regulation of apoptotic process proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process positive regulation of cell differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of JAK-STAT cascade protein stabilization cellular response to hypoxia regulation of cellular response to hypoxia negative regulation of TORC1 signaling amyloid fibril formation angiogenesis type B pancreatic cell differentiation pancreatic A cell differentiation NLS-bearing protein import into nucleus proteasomal protein catabolic process protein transport protein catabolic process neuron differentiation extracellular matrix organization regulation of catecholamine metabolic process blood vessel endothelial cell migration negative regulation of endothelial cell differentiation protein heterooligomerization negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to hypoxia regulation of thymocyte apoptotic process negative regulation of thymocyte apoptotic process negative regulation of hypoxia-inducible factor-1alpha signaling pathway regulation of apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline