Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Her-2 (ErbB2) Antibodies

          Invitrogen

          ErbB2 (HER-2) Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          3 References
          View all (295) Her-2 (ErbB2) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ErbB2 (HER-2) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Advanced Verification (2)
          ErbB2 (HER-2) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          ErbB2 (HER-2) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ErbB2 (HER-2) Antibody (PA5-16305) in IHC (P)

          Formalin-fixed, paraffin-embedded human breast cancer stained with c-erbB2 antibody using peroxidase-conjugate and AEC chromogen. Note membrane staining of tumor cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ErbB2 (HER-2) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ErbB2 (HER-2) Antibody in Western Blot (WB)
          ErbB2 (HER-2) Antibody in Western Blot (WB)
          ErbB2 (HER-2) Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          ErbB2 (HER-2) Antibody
          ErbB2 (HER-2) Antibody
          ErbB2 (HER-2) Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-16305

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          5-10 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          2.5-5.0 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          10 µg/mL
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide derived from C-terminus of human c-erbB-2/HER-2 protein. This Sequence is identical in rat neu protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10983296

          Product Specific Information

          PA5-16305 targets HER-2 in IHC (P), IP, and WB applications and shows reactivity with mouse, Non-human primate, Rat, and Human samples.

          The PA5-16305 immunogen is synthetic peptide derived from C-terminus of human c-erbB-2/HER-2 protein. This Sequence is identical in rat neu protein.

          Target Information

          ErbB2 (HER2) is a receptor tyrosine kinase that is overexpressed in some breast tumors. Herceptin, used in treatment of metastatic Her2-positive cancer, is monoclonal antibody targeting this kinase.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: approximately 68 kDa secreted autoinhibitor glycoprotein; avian erythroblastosis oncogene B 2; Avian erythroblastosis viral (v-erb-B2) oncogene homologue 2 (neuro/glioblastoma derived oncogene homolog); c-erb B2/neu protein; C-erbB-2; CD antigen CD340; CD340; epidermal growth factor receptor-related protein; erb-b2; erbb 2; ErbB2 (pTyr1139); ErbB2 (pY1139); ErbB2 phospho Y1139; her 2; HER2 receptor; HER2/neu receptor; herstatin; human epidermal growth factor receptor 2; metas; Metastatic lymph node gene 19 protein; MLN 19; Neu oncogene; NEU proto-oncogene; neuro/glioblastoma derived oncogene homolog; neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog; p185erbB2; p185neu; phospho ErbB2; Proto-oncogene c-ErbB-2; Proto-oncogene Neu; Receptor tyrosine-protein kinase erbB-2; Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2; unnamed protein product; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2; v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncoprotein 2; v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog

          View more View less

          Gene Aliases: c-ERB-2; c-ERB2; c-erbB2; c-neu; CD340; Erbb-2; ERBB2; HER-2; HER-2/neu; HER2; Kiaa3023; mKIAA3023; MLN 19; MLN-19; MLN19; NEU; NGL; p185(erbB2); TKR1; VSCN2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04626, (Mouse) P70424

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2064, (Mouse) 13866, (Rat) 24337

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding RNA polymerase I core binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity transmembrane signaling receptor activity receptor binding protein binding ATP binding coreceptor activity kinase activity transferase activity growth factor binding receptor tyrosine kinase binding identical protein binding ErbB-3 class receptor binding protein heterodimerization activity glycoprotein binding receptor signaling protein tyrosine kinase activity protein C-terminus binding transferase activity, transferring phosphorus-containing groups protein phosphatase binding ubiquitin protein ligase binding Hsp90 protein binding DNA binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          protein phosphorylation signal transduction cell surface receptor signaling pathway enzyme linked receptor protein signaling pathway transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway epidermal growth factor receptor signaling pathway nervous system development peripheral nervous system development heart development neuromuscular junction development motor neuron axon guidance cell proliferation positive regulation of gene expression Schwann cell development peptidyl-tyrosine phosphorylation neuron differentiation positive regulation of cell growth regulation of microtubule-based process immature T cell proliferation in thymus negative regulation of immature T cell proliferation in thymus positive regulation of Rho protein signal transduction intracellular signal transduction ERBB2 signaling pathway ERBB2-ERBB3 signaling pathway ERBB2-EGFR signaling pathway ERBB2-ERBB4 signaling pathway wound healing regulation of cell proliferation myelination negative regulation of apoptotic process positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of MAPK cascade protein kinase B signaling positive regulation of translation regulation of angiogenesis positive regulation of cell adhesion positive regulation of transcription from RNA polymerase I promoter oligodendrocyte differentiation positive regulation of epithelial cell proliferation regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to growth factor stimulus cellular response to epidermal growth factor stimulus semaphorin-plexin signaling pathway positive regulation of protein targeting to membrane neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane positive regulation of intracellular signal transduction positive regulation of protein phosphorylation transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of cell proliferation glial cell differentiation phosphatidylinositol 3-kinase signaling positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling phosphorylation positive regulation of GTPase activity estrous cycle positive regulation of transcription from RNA polymerase III promoter positive regulation of Ras protein signal transduction protein autophosphorylation sympathetic nervous system development response to axon injury liver development central nervous system development skeletal muscle tissue development signal transduction by protein phosphorylation response to progesterone response to drug tongue development regulation of cell differentiation mammary gland involution
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline