Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Ki-67 Antibodies

          Invitrogen

          Ki-67 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          43 Published Figures
          114 References
          View all (216) Ki-67 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Ki-67 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (43)
          • Advanced Verification (2)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 46

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Ki-67 Antibody (PA5-19462) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Ki67 was performed using 70% confluent log phase HeLa cells serum starved for 36 Hrs followed by serum release for 6 Hrs. The cells were fixed with 4% Paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 2% BSA for 10 minutes at room temperature. The cells were labeled with Ki-67 Polyclonal Antibody (Product # PA5-19462) at 1 µg/mL in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Second... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC, IHC (P))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) (IHC, IHC (F))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Ki-67 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Ki-67 Antibody
          Ki-67 Antibody
          Ki-67 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-19462

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 75 publications 75 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          0.1 - 5 µg/mL
          View 9 publications 9 publications

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.5-1 µg/mL
          View 17 publications 17 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 4 publications 4 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rabbit

          Published species

          Bovine, Cynomolgus monkey, Dog, Horse, Human, Mouse, Rabbit, Rat, Sheep

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide conjugated to KLH derived from within residues 1200 - 1300 of Human Ki67.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 1% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10981523

          Product Specific Information

          Heat-mediated antigen retrieval is recommended prior to tissue staining.

          Recommended positive controls:

          ICC/IF - Wildtype HAP1 cells, SK-N-SH cells, HeLa cells, MEF1 cells

          IHC (P) - Mouse and human spleen tissue, human skin carcinoma tissue, human colon tissue, mouse tumor tissue, human skin tissue

          Target Information

          Ki-67 is a nuclear protein that is expressed during various stages in the cell cycle, particularly during late G1, S, G2, and M phases. The protein has a forkhead associated domain (FHA) through which it associates with euchromatin at the perichromosomal layer, the centromeric heterochromatin, and the nucleolus. Ki-67 is shown to have a cell cycle dependent topographical distribution with perinucleolar expression at G1, expression in the nuclear matrix at G2, and expression on the chromosomes during M phase. Ki-67 is commonly used as a proliferation marker because it is not detected in G0 cells, but increases steadily from G1 through mitosis. Ki-67 antibodies are useful in establishing the cell growing fraction in neoplasms. In neoplastic tissues, the prognostic value is comparable to the tritiated thymidine-labelling index. The correlation between low Ki-67 index and histologically low-grade tumors is strong. Ki-67 is routinely used as a neuronal marker of cell cycling and proliferation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67; Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67 homolog; Antigen KI-67; Antigen KI-67 homolog; antigen Ki67; Molecular Immunology Borstel antibody 1; Proliferation marker protein Ki-67; proliferation-related Ki-67 antigen; protein phosphatase 1, regulatory subunit 105; RP11-380J17.2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: D630048A14Rik; Ki-67; Ki67; KIA; MIB-; MIB-1; MKI67; PPP1R105

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P46013, (Mouse) E9PVX6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4288, (Rabbit) 100343428, (Mouse) 17345

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding DNA binding RNA binding protein binding ATP binding molecular condensate scaffold activity protein C-terminus binding poly(A) RNA binding
          Process(es)
          chromosome segregation regulation of mitotic nuclear division cell proliferation regulation of chromatin organization meiotic nuclear division hepatocyte proliferation cholangiocyte proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline