Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • PAX6 Antibodies

          Invitrogen

          PAX6 Polyclonal Antibody

          2 References
          View all (47) PAX6 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PAX6 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          PAX6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PAX6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PAX6 Antibody (PA5-25970) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of PAX6 in HeLa cells. Samples were incubated in PAX6 polyclonal antibody (Product # PA5-25970) followed by Alexa Fluor 488-conjugated goat anti-rabbit lgG (green). Actin filaments have been labeled with Alexa Fluor 555 phalloidin (red). DAPI was used to stain the cell nuclear (blue). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PAX6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PAX6 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PAX6 Antibody in Western Blot (WB)
          PAX6 Antibody in Western Blot (WB)
          PAX6 Antibody in Western Blot (WB)
          PAX6 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-25970

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:10-1:50
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:50
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          KLH conjugated synthetic peptide between 352-380 amino acids from human PAX6
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein A, Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2543470

          Target Information

          This gene encodes paired box gene 6, one of many human homologs of the Drosophila melanogaster gene prd. In addition to the hallmark feature of this gene family, a conserved paired box domain, the encoded protein also contains a homeo box domain. Both domains are known to bind DNA, and function as regulators of gene transcription. This gene is expressed in the developing nervous system, and in developing eyes. Mutations in this gene are known to cause ocular disorders such as aniridia and Peter's anomaly. Alternatively spliced transcript variants encoding either the same or different isoform have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alternative protein PAX6; Aniridia; Aniridia 1; Aniridia 2; Aniridia type II protein; Keratitis; MGC17209; Oculorhombin; paired box 6 PAX6-12a isoform; paired box 6 PAX6A-ASdel6 isoform; paired box 6 PAX6A-ASdel6-AS7 isoform; paired box 6 PAX6A-del6 isoform; paired box 6 PAX6B-ASdel6 isoform; paired box 6 PAX6D isoform; paired box gene 6; Paired Box Gene-6; paired box homeotic gene 6; paired box homeotic gene-6; Paired box protein Pax-6; Pax6(S); encoded by transcript variant 4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AN; AN1; AN2; ASGD5; D11S812E; FVH1; MGDA; Pax-6; PAX6; Sey; WAGR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P26367, (Rat) P63016

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5080, (Rat) 25509

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription cofactor binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA binding protein binding protein kinase binding chromatin DNA binding ubiquitin protein ligase binding histone acetyltransferase binding sequence-specific DNA binding co-SMAD binding R-SMAD binding HMG box domain binding sequence-specific double-stranded DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding AT DNA binding double-stranded DNA binding ubiquitin-protein transferase activity transcription factor binding transcription regulatory region DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter establishment of mitotic spindle orientation blood vessel development cell fate determination neural crest cell migration neuron migration negative regulation of protein phosphorylation positive regulation of neuroblast proliferation epithelial cell development lens development in camera-type eye type B pancreatic cell differentiation pancreatic A cell differentiation pancreatic A cell development regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter smoothened signaling pathway axonogenesis axon guidance central nervous system development brain development salivary gland morphogenesis negative regulation of cell proliferation response to wounding regulation of asymmetric cell division dorsal/ventral axis specification anterior/posterior pattern specification dorsal/ventral pattern formation regulation of gene expression positive regulation of gene expression regulation of neuron projection development protein ubiquitination spinal cord development pallium development cerebellum development rhombomere morphogenesis olfactory bulb development oligodendrocyte cell fate specification cerebral cortex regionalization forebrain anterior/posterior pattern specification forebrain dorsal/ventral pattern formation commitment of neuronal cell to specific neuron type in forebrain forebrain-midbrain boundary formation regulation of transcription from RNA polymerase II promoter involved in spinal cord motor neuron fate specification regulation of transcription from RNA polymerase II promoter involved in ventral spinal cord interneuron specification regulation of transcription from RNA polymerase II promoter involved in somatic motor neuron fate commitment telencephalon regionalization pituitary gland development interkinetic nuclear migration signal transduction involved in regulation of gene expression cell differentiation keratinocyte differentiation regulation of cell migration positive regulation of epithelial cell differentiation forebrain development hindbrain development lacrimal gland development cellular response to insulin stimulus protein localization to organelle cellular response to drug eye photoreceptor cell development glucose homeostasis positive regulation of cell fate specification camera-type eye development cellular response to fibroblast growth factor stimulus cell fate commitment response to ethanol regulation of neuron differentiation negative regulation of neuron differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of timing of cell differentiation embryonic camera-type eye morphogenesis astrocyte differentiation negative regulation of epithelial cell proliferation regulation of neurogenesis negative regulation of neurogenesis retina development in camera-type eye iris morphogenesis cornea development in camera-type eye neural precursor cell proliferation positive regulation of glucagon secretion cellular response to glucose stimulus cellular response to prostaglandin E stimulus insulin metabolic process negative regulation of neural precursor cell proliferation positive regulation of neuron migration eye development regionalization chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated nervous system development neuroblast proliferation negative regulation of neuroblast proliferation sensory organ development visual perception cell proliferation anatomical structure morphogenesis organ morphogenesis gene expression ventral spinal cord development habenula development cerebral cortex development neuron differentiation epithelial cell differentiation neuron fate commitment neurological system process positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to leukemia inhibitory factor
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline