Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • GRB2 Antibodies

          Invitrogen

          GRB2 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Reference
          View all (18) GRB2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GRB2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (13)
          • Advanced Verification (2)
          GRB2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GRB2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 15

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GRB2 Antibody (PA5-27151) in ICC/IF

          Immunocytochemistry-Immunofluorescence analysis of GRB2 was performed in SK-N-SH cells fixed in 4% paraformaldehyde at RT for 15 min. Green: GRB2 Polyclonal Antibody (Product # PA5-27151) diluted at 1:500. Blue: Hoechst 33342 staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GRB2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GRB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GRB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GRB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GRB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GRB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GRB2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GRB2 Antibody in Western Blot (WB)
          GRB2 Antibody in Western Blot (WB)
          GRB2 Antibody in Western Blot (WB)
          GRB2 Antibody in Western Blot (WB)
          GRB2 Antibody in Western Blot (WB)
          GRB2 Antibody in Western Blot (WB)
          GRB2 Antibody
          GRB2 Antibody
          GRB2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-27151

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human GRB2. The exact sequence is proprietary.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 20% glycerol

          Contains

          0.01% thimerosal

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2544627

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, NIH-3T3, BCL-1.

          Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Pig (100%), Chimpanzee (100%), Bovine (100%).

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          GRB 2 protein contains one SH2 domain flanked on both sides by an SH3 domain. In response to EGF, GRB 2 binds, through its SH3 domains, to the guanine nucleotide exchange factor, Sos. The GRB 2-Sos complex then binds the EGF receptor. These interactions play a critical role in the activation of the p21 ras signaling pathway.

          ⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including mercury, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: abundant SRC homology; Adapter protein GRB2; adaptor protein; ASH protein; epidermal growth factor receptor-binding protein GRB2; epididymis secretory sperm binding protein; GRB2; Growth factor receptor-bound protein 2; growth factor receptor-bound protein 3; HT027; OTTHUMP00000166097; OTTHUMP00000166098; Protein Ash; SH2/SH3 adapter GRB2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AA408164; ASH; EGFRBP-GRB2; GRB2; Grb3-3; MST084; MSTP084; NCKAP2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P62993, (Mouse) Q60631, (Rat) P62994

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2885, (Mouse) 14784, (Rat) 81504

          View more View less

          Function(s)
          phosphotyrosine binding RNA binding transmembrane receptor protein tyrosine kinase adaptor activity guanyl-nucleotide exchange factor adaptor activity epidermal growth factor receptor binding neurotrophin TRKA receptor binding protein binding SH3 domain binding protein kinase binding protein phosphatase binding protein domain specific binding protein binding, bridging identical protein binding insulin receptor substrate binding ephrin receptor binding SH3/SH2 adaptor activity poly(A) RNA binding phosphoprotein binding
          Process(es)
          Ras protein signal transduction aging insulin receptor signaling pathway fibroblast growth factor receptor signaling pathway positive regulation of signal transduction cell differentiation positive regulation of actin filament polymerization receptor internalization signal transduction in response to DNA damage regulation of MAPK cascade anatomical structure formation involved in morphogenesis protein heterooligomerization branching involved in labyrinthine layer morphogenesis cellular response to ionizing radiation positive regulation of reactive oxygen species metabolic process signal transduction epidermal growth factor receptor signaling pathway Schwann cell development actin cytoskeleton organization T cell costimulation endodermal cell differentiation T cell activation natural killer cell mediated cytotoxicity myelination negative regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity insulin-like growth factor receptor signaling pathway B cell receptor signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline