Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • SMYD3 Antibodies

          Invitrogen

          SMYD3 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          4 Published Figures
          6 References
          View all (13) SMYD3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SMYD3 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (4)
          • Advanced Verification (2)
          SMYD3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SMYD3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SMYD3 Antibody (PA5-31919) in ICC/IF

          SMYD3 Polyclonal Antibody detects SMYD3 protein at cytoplasm by immunofluorescent analysis. Sample: HCT116 cells were fixed in ice-cold MeOH for 5 min. Green: SMYD3 protein stained by SMYD3 Polyclonal Antibody (Product # PA5-31919) diluted at 1:500. Blue: Hoechst 33342 staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SMYD3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SMYD3 Antibody in Western Blot (WB)
          SMYD3 Antibody in Western Blot (WB)
          SMYD3 Antibody in Western Blot (WB)
          SMYD3 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          SMYD3 Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          SMYD3 Antibody in Western Blot (WB)
          SMYD3 Antibody in Western Blot (WB)
          SMYD3 Antibody in Western Blot (WB)
          SMYD3 Antibody
          SMYD3 Antibody

          Product Details

          PA5-31919

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human SMYD3. The exact sequence is proprietary.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.23 mg/mL

          Amount

          123 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 20% glycerol

          Contains

          0.025% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2549392

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: DDDDK-tagged SMYD3-transfected 293T, 293T, A431, HeLa, HepG2, A549, SKOV3, HCT116.

          Predicted reactivity: Human (99%), Mouse (93%), Rat (94%), Pig (95%), Rhesus Monkey (99%), Bovine (83%).

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          SMYD3 (histone-lysine N-methyltransferase) methylates Lys-4 of histone H3 and Lys-5 of histone H4. It induces di- and tri-methylation. SMYD3 plays an important role in transcriptional activation as a member of an RNA polymerase complex.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Histone-lysine N-methyltransferase SMYD3; SET and MYND domain-containing protein 3; SET domain; unnamed protein product; Zinc finger MYND domain-containing protein 1; zinc finger protein, subfamily 3A (MYND domain containing), 1; zinc finger, MYND domain containing 1

          View more View less

          Gene Aliases: 2410008A19Rik; bA74P14.1; KMT3E; SMYD3; ZMYND1; ZNFN3A1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9H7B4, (Mouse) Q9CWR2

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 64754, (Mouse) 69726

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core binding RNA polymerase II intronic transcription regulatory region sequence-specific DNA binding protein binding methyltransferase activity zinc ion binding transferase activity histone methyltransferase activity metal ion binding histone H4 methyltransferase activity histone H3K36 dimethyltransferase activity histone H3K4 trimethyltransferase activity RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding histone-lysine N-methyltransferase activity histone modifying enzyme
          Process(es)
          chromatin organization nucleosome assembly myotube cell development methylation establishment of protein localization positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to dexamethasone stimulus negative regulation of protein kinase activity chromatin modification positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation histone lysine methylation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline