Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CCL23 Antibodies

          Invitrogen

          CCL23 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (17) CCL23 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CCL23 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Advanced Verification (1)
          CCL23 Antibody in Neutralization (Neu)
          Group 53 Created with Sketch.
          CCL23 Antibody in Neutralization (Neu)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CCL23 Antibody (PA5-46958) in Neu

          Neutralization of CCL23 in BaF3 mouse pro‚B cell line transfected with human CCR1. Samples were incubated in CCL23 polyclonal antibody (Product # PA5-46958). Recombinant Human CCL23/MPIF‚1 chemoattracts the BaF3 mouse pro‚B cell line transfected with human CCR1 in a dose-dependent manner (orange line). The amount of cells that migrated through to the lower chemotaxis chamber was measured by Resazurin. Chemotaxis elicited by Recombinant Human CCL23/MPIF‚1 (0.04 µg/mL) is neutralized (green line) by increasing concentrations of Goat Anti-Hum... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CCL23 Antibody in Neutralization (Neu)
          CCL23 Antibody

          Product Details

          PA5-46958

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1 µg/mL
          -

          Neutralization (Neu)

          0.15-0.75 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Goat / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E. coli-derived recombinant human CCL23/Ck beta 8-1 Met46-Asn137

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 5% trehalose

          Contains

          No Preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2608480

          Product Specific Information

          In direct ELISAs and Western blots, approximately 20% cross-reactivity with recombinant human MPIF-1 is observed. This antibody neutralizes the biological activity of human CCL23/Ck beta 8-1. This antibody will also neutralize the biological activity of recombinant human MPIF-1 at a 10-fold higher Ig concentration.

          Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

          Endoxin level is <0.20 EU per 1 µg of the antibody by the LAL method.

          Target Information

          This gene is one of several chemokine genes clustered on the q-arm of chromosome 17. Chemokines form a superfamily of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The superfamily is divided into four subfamilies based on the arrangement of the N-terminal cysteine residues of the mature peptide. This chemokine, a member of the CC subfamily, displays chemotactic activity on resting T lymphocytes and monocytes, lower activity on neutrophils and no activity on activated T lymphocytes. The protein is also a strong suppressor of colony formation by a multipotential hematopoietic progenitor cell line. In addition, the product of this gene is a potent agonist of the chemokine (C-C motif) receptor 1. Alternative splicing results in multiple transcript variants that encode different isoforms.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C-C motif chemokine 23; C6 beta-chemokine; chemokine (C-C motif) ligand 23; Ck beta 8-1; CK-beta-8; CKB-8; Macrophage inflammatory protein 3; MIP-3; MIP-3CK-BETA-8; MPIF-1; MPIF-1Ckb-8-1; Myeloid progenitor inhibitory factor 1; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 23; Small-inducible cytokine A23

          View more View less

          Gene Aliases: CCL23; CK-BETA-8; Ckb-8; Ckb-8-1; CKb8; hmrp-2a; MIP-3; MIP3; MPIF-1; MPIF1; SCYA23

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P55773

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6368

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity protein binding chemokine activity heparin binding CCR1 chemokine receptor binding CCR chemokine receptor binding
          Process(es)
          monocyte chemotaxis cellular calcium ion homeostasis chemotaxis inflammatory response immune response signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway cell-cell signaling negative regulation of cell proliferation positive regulation of cell migration cell chemotaxis antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide chemokine-mediated signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline