Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • GLI2 Antibodies

          Invitrogen

          GLI2 Polyclonal Antibody

          View all (22) GLI2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GLI2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          GLI2 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          Group 53 Created with Sketch.
          GLI2 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GLI2 Antibody (PA5-47500) in ChIP

          ChIP assay of GLI2 in Jurkat human acute T cell leukemia cell line. Samples were immunoprecipitated with GLI2 polyclonal antibody (Product # PA5-47500) for 15 minutes in an ultrasonic bath using a dilution of 5 μg followed by a Biotinylated Anti-Sheep IgG secondary antibody. Cell line was treated with 50 ng/mL PMA and 200 ng/mL calcium ionomycin for 30 minutes was fixed using formaldehyde, resuspended in lysis buffer, and sonicated to shear chromatin. Immunocomplexes were captured using 50 μL of MagCellect Streptavidin Ferrofluid and DNA w... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GLI2 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          GLI2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-47500

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          5-15 µg/mL
          -

          ChIP assay (ChIP)

          5 µg/5 x 10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Sheep / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E. coli-derived recombinant human GLI-2 Ala2-Glu91
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 5% trehalose

          Contains

          No Preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2609550

          Product Specific Information

          In direct ELISAs and Western blots, approximately 25% cross-reactivity with recombinant mouse GLI-2 and 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) GLI-1 and rhGLI-3 is observed.

          Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

          Target Information

          Gli-2 belongs to the C2H2-type zinc finger protein subclass of the Gli family. Members of this subclass are characterized as transcription factors which bind DNA through zinc finger motifs. These motifs contain conserved H-C links. Gli family zinc finger proteins are mediators of Sonic hedgehog (Shh) signaling and they are implicated as potent oncogenes in the embryonal carcinoma cell. The protein encoded by this gene localizes to the cytoplasm and activates patched Drosophila homolog (PTCH) gene expression. It is also thought to play a role during embryogenesis. The encoded protein is associated with several phenotypes- Greig cephalopolysyndactyly syndrome, Pallister-Hall syndrome, preaxial polydactyly type IV, postaxial polydactyly types A1 and B.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: GLI family zinc finger protein 2; GLI-Kruppel family member GLI2; glioma-associated oncogene family zinc finger 2; oncogene GLI2; Tax helper protein; tax helper protein 1; tax helper protein 2; tax-responsive element-2 holding protein; tax-responsive element-25-bp sequence binding protein; transcription factor; unnamed protein product; Zinc finger protein GLI2

          View more View less

          Gene Aliases: CJS; GLI2; HPE9; PHS2; THP; THP1; THP2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10070

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2736

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding DNA binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding zinc ion binding sequence-specific DNA binding metal ion binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter skeletal system development osteoblast differentiation kidney development osteoblast development regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter smoothened signaling pathway pattern specification process axon guidance ventral midline development hindgut morphogenesis heart development anatomical structure morphogenesis epidermal cell differentiation proximal/distal pattern formation regulation of gene expression floor plate formation spinal cord dorsal/ventral patterning ventral spinal cord development cerebellar cortex morphogenesis smoothened signaling pathway involved in ventral spinal cord interneuron specification spinal cord ventral commissure morphogenesis pituitary gland development lung development mammary gland development hindbrain development hair follicle morphogenesis positive regulation of T cell differentiation in thymus tube development odontogenesis of dentin-containing tooth positive regulation of DNA replication positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter embryonic digestive tract development developmental growth neuron development branching morphogenesis of an epithelial tube cellular response to virus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline