Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD49a (Integrin alpha 1) Antibodies

          Invitrogen

          CD49a Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          1 Reference
          View all (20) CD49a (Integrin alpha 1) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD49a Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (2)
          CD49a Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD49a Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD49a Antibody (PA5-47763) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of CD49a was performed using 70 % confluent log phase Hep G2 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 5 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with CD49a Polyclonal Antibody (Product # PA5-47763) at 5 µg/mL concentration in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 488 (Product # A11015),... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD49a Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD49a Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD49a Antibody in Western Blot (WB)
          CD49a Antibody in Western Blot (WB)
          CD49a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD49a Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD49a Antibody
          CD49a Antibody
          CD49a Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-47763

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          5-15 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          2.5 µg per million cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Sheep / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          CHO-derived recombinant human Integrin alpha 1/CD49a Phe29-Pro1141
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 5% trehalose

          Contains

          No Preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2608461

          Product Specific Information

          In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) Integrin alpha 2, rhIntegrin alpha 11, recombinant mouse (rm) Integrin alpha 2, and rmIntegrin alpha 11 is observed.

          Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

          Target Information

          Integrin alpha 1 (ITGA1) chain associates with the beta 1 (ITGB1) chain to form a heterodimer that functions as a dual laminin/collagen receptor in neural cells and hematopoietic cells. ITGA1 has a 206-amino acid I domain in its N-terminal half, followed by 3 divalent cation-binding sites and a C-terminal transmembrane domain with a short cytoplasmic tail. It also has 28 potential N-glycosylation sites. Human ITGA1 was expressed in a mouse fibroblast cell line as a 180-kD protein. ITGA1 is involved in the early remodeling of osteoarthritic cartilage and plays an essential role in the regulation of mesenchymal stem cell proliferation and cartilage production. It also plays an essential role in the regulation of MSC proliferation and cartilage production.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD49 antigen-like family member A; CD49a; Integrin alpha-1; Laminin and collagen receptor; unnamed protein product; very late activation protein 1; very late antigen-1; VLA-1

          View more View less

          Gene Aliases: CD49a; ITGA1; VLA1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P56199

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3672

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding protein binding collagen binding phosphatase activator activity protein phosphatase binding signaling receptor activity metal ion binding collagen binding involved in cell-matrix adhesion
          Process(es)
          cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway negative regulation of cell proliferation neutrophil chemotaxis negative regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway vasodilation positive regulation of MAPK cascade positive regulation of neuron apoptotic process cellular extravasation neuron projection morphogenesis cell chemotaxis cell-cell adhesion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline