Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • ADA Antibodies

          Invitrogen

          Adenosine Deaminase Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          1 Reference
          View all (26) ADA antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Adenosine Deaminase Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          • Advanced Verification (1)
          Adenosine Deaminase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Adenosine Deaminase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Adenosine Deaminase Antibody (PA5-51572) in ICC/IF

          Immunofluorescent staining of Adenosine Deaminase in human cell line U-2 OS using Adenosine Deaminase Polyclonal Antibody (Product # PA5-51572) shows localization to plasma membrane & cytosol. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Adenosine Deaminase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Adenosine Deaminase Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Adenosine Deaminase Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Adenosine Deaminase Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Adenosine Deaminase Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Adenosine Deaminase Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Adenosine Deaminase Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Adenosine Deaminase Antibody in Western Blot (WB)
          Adenosine Deaminase Antibody in Western Blot (WB)
          Adenosine Deaminase Antibody
          Adenosine Deaminase Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-51572

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:5,000-1:10,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human Adenosine Deaminase. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95405).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2637694

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: GDETIPGSSL LPGHVQAYQE AVKSGIHRTV HAGEVGSAEV VKEAVDILKT ERLGHGYHTL EDQALYNRLR QENMHFEICP WSSYLTGAWK PDTEHAVIRL KNDQANYSLN TDDPLIFKST LDTDYQMTKR DMGFTEEE

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 85%, Rat - 83%.

          Target Information

          Catalyzes the hydrolytic deamination of adenosine and 2-deoxyadenosine. Plays an important role in purine metabolism and in adenosine homeostasis. Modulates signaling by extracellular adenosine, and so contributes indirectly to cellular signaling events. May act as a positive regulator of T-cell coactivation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Adenosine aminohydrolase; Adenosine deaminase; RP11-61L14.5

          View more View less

          Gene Aliases: ADA; ADA1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P00813, (Mouse) P03958, (Rat) Q920P6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 100, (Mouse) 11486, (Rat) 24165

          View more View less

          Function(s)
          adenosine deaminase activity protein binding zinc ion binding hydrolase activity deaminase activity metal ion binding 2'-deoxyadenosine deaminase activity purine nucleoside binding deaminase
          Process(es)
          allantoin metabolic process response to hypoxia in utero embryonic development trophectodermal cell differentiation liver development placenta development germinal center B cell differentiation germinal center formation positive regulation of germinal center formation negative regulation of leukocyte migration mature B cell apoptotic process negative regulation of mature B cell apoptotic process adenosine catabolic process deoxyadenosine catabolic process AMP catabolic process xenobiotic metabolic process apoptotic process smooth muscle contraction cell adhesion nucleotide metabolic process purine ribonucleoside monophosphate biosynthetic process positive regulation of heart rate response to purine-containing compound calcium-mediated signaling T cell differentiation lung development positive regulation of B cell proliferation purine nucleotide salvage GMP salvage T cell differentiation in thymus positive regulation of T cell differentiation in thymus regulation of cell-cell adhesion mediated by integrin B cell proliferation T cell activation negative regulation of apoptotic process penile erection purine-containing compound salvage hypoxanthine salvage cellular amide catabolic process AMP salvage regulation of circadian sleep/wake cycle, sleep regulation of T cell differentiation positive regulation of T cell differentiation positive regulation of smooth muscle contraction dAMP catabolic process dATP catabolic process adenosine metabolic process hypoxanthine biosynthetic process inosine biosynthetic process xanthine biosynthetic process alpha-beta T cell differentiation positive regulation of alpha-beta T cell differentiation lung alveolus development Peyer's patch development embryonic digestive tract development negative regulation of inflammatory response positive regulation of calcium-mediated signaling T cell receptor signaling pathway positive regulation of T cell receptor signaling pathway positive regulation of T cell activation leukocyte migration negative regulation of adenosine receptor signaling pathway negative regulation of penile erection thymocyte apoptotic process negative regulation of thymocyte apoptotic process mucus secretion negative regulation of mucus secretion histamine secretion response to vitamin E negative regulation of circadian sleep/wake cycle, non-REM sleep response to morphine aging response to drug response to hydrogen peroxide
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline