Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • RAB7 Antibodies

          Invitrogen

          RAB7 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          5 Published Figures
          6 References
          View all (18) RAB7 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite RAB7 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          • Published Figures (5)
          • Advanced Verification (1)
          RAB7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          RAB7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 13

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          RAB7 Antibody (PA5-52369) in ICC/IF

          Immunofluorescent staining of RAB7 in human cell line U-251 MG using a RAB7 Polyclonal Antibody (Product # PA5-52369) shows localization to lysosomes. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          RAB7 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAB7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          RAB7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          RAB7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          RAB7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          RAB7 Antibody in Western Blot (WB)
          RAB7 Antibody in Western Blot (WB)
          RAB7 Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          RAB7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          RAB7 Antibody in Western Blot (WB)
          RAB7 Antibody in Western Blot (WB)
          RAB7 Antibody in Western Blot (WB)
          RAB7 Antibody

          Product Details

          PA5-52369

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Pig

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human RAB7. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89503).

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.20 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2646252

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: CVLVFDVTAP NTFKTLDSWR DEFLIQASPR DPENFPFVVL GNKIDLENRQ VATKRAQAWC YSKNNIPYFE TSAKEAINVE QAFQTIARNA LKQETEVELY NEFPEPIKLD KNDRAK

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 99%.

          Target Information

          RAB family members are small, RAS-related GTP-binding proteins that are important regulators of vesicular transport. Each RAB protein targets multiple proteins that act in exocytic / endocytic pathways. This gene encodes a RAB family member that regulates vesicle traffic in the late endosomes and also from late endosomes to lysosomes. This encoded protein is also involved in the cellular vacuolation of the VacA cytotoxin of Helicobacter pylori. Mutations at highly conserved amino acid residues in this gene have caused some forms of Charcot-Marie-Tooth (CMT) type 2 neuropathies.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: rab-7; RAB7, member RAS oncogene family; Ras-associated protein RAB7; Ras-related protein BRL-RAS; Ras-related protein p23; Ras-related protein Rab-7a; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CMT2B; PRO2706; RAB7; RAB7A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P51149, (Mouse) P51150, (Rat) P09527

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7879, (Mouse) 19349, (Rat) 29448

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activity obsolete small monomeric GTPase activity protein binding GTP binding hydrolase activity GDP binding small GTPase binding retromer complex binding Rac GTPase binding
          Process(es)
          autophagosome assembly protein targeting to lysosome lipid metabolic process endocytosis autophagy epidermal growth factor catabolic process endosome to lysosome transport response to bacterium protein transport lipid catabolic process viral release from host cell protein to membrane docking synaptic vesicle recycling via endosome retrograde transport, endosome to Golgi early endosome to late endosome transport bone resorption positive regulation of protein catabolic process positive regulation of viral process establishment of vesicle localization protein localization to lysosome lipophagy phagosome maturation phagosome acidification phagosome-lysosome fusion neurotransmitter receptor transport, postsynaptic endosome to lysosome vesicle-mediated transport in synapse endosome to plasma membrane protein transport negative regulation of exosomal secretion positive regulation of exosomal secretion negative regulation of intralumenal vesicle formation transport intracellular protein transport small GTPase mediated signal transduction Rab protein signal transduction regulation of autophagosome assembly
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline