Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CLPP Antibodies

          Invitrogen

          CLPP Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          4 Published Figures
          4 References
          View all (29) CLPP antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CLPP Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          • Published Figures (4)
          • Advanced Verification (1)
          CLPP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CLPP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CLPP Antibody (PA5-52722) in ICC/IF

          Immunofluorecent analysis of CLPP in human cell line U-251 MG using CLPP Polyclonal Antibody (Product # PA5-52722). Staining shows localization to mitochondria. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CLPP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CLPP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CLPP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CLPP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CLPP Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CLPP Antibody in Western Blot (WB)
          CLPP Antibody in Western Blot (WB)
          CLPP Antibody in Western Blot (WB)
          CLPP Antibody in Western Blot (WB)
          CLPP Antibody in Western Blot (WB)
          CLPP Antibody in Western Blot (WB)
          CLPP Antibody
          CLPP Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-52722

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human CLPP. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89221).
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2639906

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MGSLLLAAGT PGMRHSLPNS RIMIHQPSGG ARGQATDIAI QAEEIMKLKK QLYNIYAKHT KQSLQVIESA MERDRYMSPM EAQEFGILDK VLVHPPQDGE DEPTLVQKEP VEAAPAAEPV PA

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 91%, Rat - 92%.

          Target Information

          The protein encoded by this gene belongs to the peptidase family S14 and hydrolyzes proteins into small peptides in the presence of ATP and magnesium. The protein is transported into mitochondrial matrix and is associated with the inner mitochondrial membrane.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit, mitochondrial; ATP-dependent protease ClpAP, proteolytic subunit, human; Caseinolytic mitochondrial matrix peptidase proteolytic subunit; caseinolytic peptidase, ATP-dependent, proteolytic subunit homolog; caseinolytic protease, ATP-dependent, proteolytic subunit homolog; ClpP caseinolytic peptidase ATP-dependent, proteolytic subunit; ClpP caseinolytic peptidase, ATP-dependent, proteolytic subunit; ClpP caseinolytic peptidase, ATP-dependent, proteolytic subunit homolog; ClpP caseinolytic protease, ATP-dependent, proteolytic subunit homolog; Endopeptidase Clp; putative ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit, mitochondrial; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AU019820; CLPP; D17Wsu160e; DFNB81; PRLTS3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q16740, (Mouse) O88696

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8192, (Rat) 301117, (Mouse) 53895

          View more View less

          Function(s)
          endopeptidase activity ATP-dependent peptidase activity serine-type endopeptidase activity protein binding peptidase activity serine-type peptidase activity hydrolase activity identical protein binding ATPase binding serine protease
          Process(es)
          proteolysis misfolded or incompletely synthesized protein catabolic process membrane protein proteolysis mitochondrial protein catabolic process proteolysis involved in cellular protein catabolic process protein homooligomerization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline