Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • BAG3 Antibodies

          Invitrogen

          BAG3 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (21) BAG3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite BAG3 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Advanced Verification (1)
          BAG3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          BAG3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          BAG3 Antibody (PA5-53818) in ICC/IF

          Immunofluorecent analysis of BAG3 in human cell line A-431 using BAG3 Polyclonal Antibody (Product # PA5-53818). Staining shows localization to plasma membrane and cytosol. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          BAG3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          BAG3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          BAG3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          BAG3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          BAG3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          BAG3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          BAG3 Antibody
          BAG3 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-53818

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human BAG3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92057).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          10 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2638454

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: DSVDPEGRAD VRQARRDGVR KVQTILEKLE QKAIDVPGQV QVYELQPSNL EADQPLQAIM EMGAVAADKG KKNAGNAEDP HTETQQPEAT AAATSNPSSM TDTPGNPAAP

          Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 80%.

          Target Information

          BAG3 are among BAG proteins that compete with Hip for binding to the Hsc70/Hsp70 ATPase domain and promote substrate release. All the BAG proteins have an approximately 45-amino acid BAG domain near the C terminus but differ markedly in their N-terminal regions. The protein encoded by this gene contains a WW domain in the N-terminal region and a BAG domain in the C-terminal region. The BAG domains of BAG1, BAG2, and BAG3 interact specifically with the Hsc70 ATPase domain in vitro and in mammalian cells. All 3 proteins bind with high affinity to the ATPase domain of Hsc70 and inhibit its chaperone activity in a Hip-repressible manner.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BAG family molecular chaperone regulator 3; BAG-3; Bcl-2 interacting cell death suppressor; Bcl-2-associated athanogene 3; Bcl-2-binding protein Bis; Bcl-2-binding protein BIS transcript 2; BCL2 associated athanogene 3; BCL2-binding athanogene 3; DKFZp434E0610; Docking protein CAIR-1; MGC104307; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BAG-3; BAG3; BIS; CAIR-1; CMD1HH; CMT2JJ; HMND15; MFM6

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O95817

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9531

          View more View less

          Function(s)
          adenyl-nucleotide exchange factor activity protein binding protein binding, bridging macromolecular complex binding cadherin binding dynein intermediate chain binding chaperone binding protein carrier chaperone
          Process(es)
          autophagosome assembly protein folding apoptotic process extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors striated muscle cell apoptotic process negative regulation of striated muscle cell apoptotic process spinal cord development cellular response to heat cellular response to unfolded protein positive regulation of protein import into nucleus negative regulation of apoptotic process muscle cell cellular homeostasis positive regulation of protein export from nucleus protein stabilization chaperone-mediated autophagy aggresome assembly cellular response to mechanical stimulus extrinsic apoptotic signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand protein transport along microtubule negative regulation of protein targeting to mitochondrion positive regulation of aggrephagy
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline