Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • WNT5A Antibodies

          Invitrogen

          WNT5A Polyclonal Antibody

          View all (21) WNT5A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite WNT5A Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          WNT5A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          WNT5A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          WNT5A Antibody (PA5-73004) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of WNT5A in formalin-fixed paraffin-embedded human breast tumor. Samples were incubated in WNT5A polyclonal antibody (Product # PA5-73004). Isotype control (left) and Wnt-5a antibody (right). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          WNT5A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          WNT5A Antibody in Western Blot (WB)
          WNT5A Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-73004

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          5-10 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthetic peptide corresponding to amino acids 190-230 of human Wnt-5a.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2718858

          Product Specific Information

          The amino acid sequence used as immunogen is 90% homologous in newt (Pleurodeles waltl), and 88% in Xenopus and axolotl (Ambystoma mexicanum).

          Target Information

          Wnt5A is a secreted protein found in the extracellular region that belongs to the Wnt family. It is a proto-oncogene that functions in modulating cell fate and behavior during vertebrate development and has an important role in Wnt signaling pathway. It is a glycoprotein that plays an important role in cell communication and development. Wnt5A acts as a ligand for members of the frizzled family of seven transmembrane receptors. It is suspected that Wnt5A is a developmental protein. Wnt5A is a signaling molecule which affects the development of discrete regions of tissues and is likely to signal over only few cell diameters.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; hWNT5A; OTTHUMP00000212837; OTTHUMP00000212861; Protein Wnt-5a; unnamed protein product; wingless-related MMTV integration site 5A; wingless-type MMTV integration site 5A; wingless-type MMTV integration site family, member 5A; WNT-5A protein

          View more View less

          Gene Aliases: 8030457G12Rik; hWNT5A; Wnt-5a; WNT5A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P41221, (Mouse) P22725

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Bovine) 530005, (Human) 7474, (Rat) 64566, (Mouse) 22418

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding frizzled binding receptor tyrosine kinase-like orphan receptor binding cytokine activity protein binding phospholipid binding protein domain specific binding receptor agonist activity chemoattractant activity involved in axon guidance molecular_function transcription factor activity, sequence-specific DNA binding frizzled-2 binding transcription regulatory region DNA binding intercellular signal molecule
          Process(es)
          establishment of planar polarity somitogenesis positive regulation of cytokine production kidney development epithelial to mesenchymal transition neural tube closure positive regulation of endothelial cell proliferation heart looping morphogenesis of an epithelium positive regulation of mesenchymal cell proliferation lens development in camera-type eye positive regulation of cytokine production involved in immune response primary heart field specification secondary heart field specification ventricular septum development atrial septum development type B pancreatic cell development pericardium morphogenesis axis elongation optic cup formation involved in camera-type eye development inflammatory response phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway Wnt signaling pathway, calcium modulating pathway JNK cascade determination of left/right symmetry axonogenesis axon guidance hindgut morphogenesis midgut development protein localization cell proliferation fibroblast growth factor receptor signaling pathway male gonad development anterior/posterior axis specification, embryo anterior/posterior pattern specification mesenchymal cell proliferation positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression epithelial cell migration macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of T cell chemotaxis positive regulation of neuron projection development Wnt signaling pathway cell migration olfactory bulb interneuron development neural tube development neurogenesis cell differentiation neuron differentiation keratinocyte differentiation lung development embryonic limb morphogenesis BMP signaling pathway negative regulation of BMP signaling pathway midbrain development positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production regulation of protein localization positive regulation of Rac protein signal transduction limb morphogenesis non-canonical Wnt signaling pathway post-anal tail morphogenesis chemoattraction of serotonergic neuron axon chemorepulsion of dopaminergic neuron axon negative regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway wound healing inner ear morphogenesis embryonic digit morphogenesis positive regulation of macrophage activation negative regulation of apoptotic process regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade cell fate commitment establishment of epithelial cell apical/basal polarity negative regulation of fat cell differentiation positive regulation of protein catabolic process positive regulation of angiogenesis positive regulation of ossification positive regulation of endocytosis positive regulation of meiotic nuclear division negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade development of primary male sexual characteristics negative regulation of melanin biosynthetic process positive regulation of fibroblast proliferation paraxial mesoderm formation digestive tract morphogenesis notochord morphogenesis embryonic skeletal system development genitalia development neuron projection morphogenesis negative regulation of axon extension involved in axon guidance axon extension involved in axon guidance hypophysis morphogenesis epithelial cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation negative regulation of epithelial cell proliferation regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response regulation of synapse organization negative chemotaxis cartilage development positive regulation of anagen positive regulation of protein kinase B signaling negative regulation of synapse assembly convergent extension convergent extension involved in axis elongation convergent extension involved in organogenesis uterus development cervix development vagina development canonical Wnt signaling pathway Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway urinary bladder development face development positive regulation of type I interferon-mediated signaling pathway lateral sprouting involved in mammary gland duct morphogenesis tube closure mesenchymal-epithelial cell signaling negative regulation of prostatic bud formation mammary gland branching involved in thelarche epithelial cell proliferation involved in mammary gland duct elongation positive regulation of response to cytokine stimulus regulation of branching involved in mammary gland duct morphogenesis mesodermal to mesenchymal transition involved in gastrulation positive regulation of macrophage cytokine production positive regulation of cartilage development somite development secondary palate development thymocyte apoptotic process positive regulation of thymocyte apoptotic process cellular response to molecule of bacterial origin cellular response to lipopolysaccharide cellular response to calcium ion cellular response to retinoic acid cellular response to interferon-gamma hematopoietic stem cell proliferation dopaminergic neuron differentiation cellular response to transforming growth factor beta stimulus stem cell proliferation negative regulation of mesenchymal cell proliferation primitive streak formation negative regulation of canonical Wnt signaling pathway cochlea morphogenesis melanocyte proliferation presynapse assembly postsynapse assembly postsynaptic modulation of chemical synaptic transmission regulation of postsynapse organization regulation of postsynaptic cytosolic calcium ion concentration meiotic nuclear division positive regulation of neuron projection arborization positive regulation of protein kinase C activity positive regulation of hematopoietic stem cell proliferation positive regulation of protein localization to synapse excitatory synapse assembly inhibitory synapse assembly negative regulation of cell proliferation in midbrain midbrain dopaminergic neuron differentiation positive regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin positive regulation of non-canonical Wnt signaling pathway positive regulation of stem cell proliferation positive regulation of apoptotic signaling pathway activation of MAPK activity ameboidal-type cell migration positive regulation of protein phosphorylation positive regulation of cytokine secretion involved in immune response protein phosphorylation activation of JUN kinase activity positive regulation of cell proliferation response to organic substance positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation response to organic cyclic compound positive regulation of cell-cell adhesion positive regulation of cGMP metabolic process prostate gland development activation of protein kinase B activity response to estradiol positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation response to testosterone cellular protein localization non-canonical Wnt signaling pathway via JNK cascade positive regulation of JUN kinase activity estrous cycle positive regulation of chemokine biosynthetic process lung alveolus development positive regulation of interleukin-1 beta secretion positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity response to glucocorticoid response to hyperoxia palate development planar cell polarity pathway involved in outflow tract morphogenesis planar cell polarity pathway involved in ventricular septum morphogenesis planar cell polarity pathway involved in cardiac right atrium morphogenesis planar cell polarity pathway involved in cardiac muscle tissue morphogenesis planar cell polarity pathway involved in pericardium morphogenesis positive regulation of protein kinase C signaling planar cell polarity pathway involved in neural tube closure positive regulation of interleukin-8 secretion signal transduction cell-cell signaling multicellular organism development embryo development organ morphogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline