Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • IFI16 Antibodies

          Invitrogen

          IFI16 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (19) IFI16 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IFI16 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Advanced Verification (2)
          IFI16 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          IFI16 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IFI16 Antibody (PA5-76462) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of IFI16 was performed using HeLa cells treated with IFN Gamma. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with IFI16 Polyclonal Antibody (Product # PA5-76462) at 5 µg/mL in 0.1% BSA and incubated overnight at 4 degree and then labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate (Product # A27034) at a dilut... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IFI16 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          IFI16 Antibody in Western Blot (WB)
          IFI16 Antibody in Western Blot (WB)
          IFI16 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          IFI16 Antibody
          IFI16 Antibody
          IFI16 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-76462

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          -

          ChIP assay (ChIP)

          2.5 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant full length Human IFI16.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2720189

          Product Specific Information

          The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).

          Target Information

          IFI16 (gamma-inteferon-inducible protein 16) binds double-stranded DNA. It binds preferentially to supercoiled DNA and cruciform DNA structures. It seems to be involved in transcriptional regulation and as a transcriptional repressor. IFI16 may have a role in the regulation of hematopoietic differentiation through activation of unknown target genes. It controls cellular proliferation by modulating the functions of cell cycle regulatory factors including p53/TP53 and the retinoblastoma protein. IFI16 is also involved in innate immune response by recognizing viral dsDNA in the cytosol and nucleus. After binding to viral DNA in the cytoplasm, IFI16 recruits TMEM173/STING and mediates the induction of IFN-beta. It is necessary to activate the IFR3 signaling cascade suring human herpes simplex virus 1 infection and promotes the assembly of heterochromatin on herpesviral DNA and inhibiton of viral immediate-early gene expression and replication. IFI16 is also involved in the MTA1-mediated epigenetic regulation of ESR1 expression in breast cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Gamma-interferon-inducible protein 16; IFI 16C; Ifi-16; IFI16; interferon-gamma induced protein IFI 16; Interferon-inducible myeloid differentiation transcriptional activator; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: IFI16; IFNGIP1; PYHIN2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q16666

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3428

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding double-stranded DNA binding RNA binding protein binding transcription factor binding identical protein binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of cytokine production activation of innate immune response immune system process autophagy apoptotic process inflammatory response regulation of autophagy myeloid cell differentiation monocyte differentiation positive regulation of interleukin-1 beta production cellular response to interferon-beta cellular response to glucose starvation intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator negative regulation of DNA binding negative regulation of viral genome replication innate immune response negative regulation of gene expression, epigenetic negative regulation of innate immune response negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of inflammatory response defense response to virus cellular response to ionizing radiation intrinsic apoptotic signaling pathway by p53 class mediator negative regulation of AIM2 inflammasome complex assembly
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline