Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • LIS1 Antibodies

          Invitrogen

          LIS1 Polyclonal Antibody

          View all (14) LIS1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LIS1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          LIS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          LIS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          LIS1 Antibody (PA5-82710) in ICC/IF

          Immunofluorecent analysis of LIS1 in human cell line U-251 MG using LIS1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-82710). Staining shows localization to centrosome. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          LIS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LIS1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LIS1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LIS1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LIS1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LIS1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LIS1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-82710

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human PAFAH1B1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100462).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.05 mg/mL

          Amount

          5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2789866

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: ADYLRSNGYE EAYSVFKKEA ELDVNEELDK KYAGLLEKKW TSVIRLQKKV MELESKLNEA KEEFTSGGPL GQKRDPKEWI PRPPEKYALS GHRSPVTRVI FHPVFSVMVS ASEDATIKVW DYETGDFERT LKGHTDSVQD ISFDHS

          Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 99%, Mouse - 99%.

          Target Information

          VAMP7 is a member of the soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor (SNARE) family, localizing to late endosomes and lysosomes. VAMP7 is thought to mediate the fusion of endosomes to their target lysosomes as well as other exocytosis events during phagocytosis and neuritogenesis. VAMP7 interacts with the VPS9 ankyrin repeat protein VARP, a protein that localizes to early endosomes and thought to regulate endosome dynamics. Together with CD82, VAMP7 can modulate the signaling of EGFR by regulating its endocytosis from the plasma membrane.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: LIS-1; lissencephaly 1 protein; Lissencephaly-1 protein; MGC25297; PAF acetylhydrolase 45 kDa subunit; PAF-AH 45 kDa subunit; PAF-AH alpha; PAFAH alpha; PHFAH1B1; platelet-activating factor acetylhydrolase 1b, regulatory subunit 1 (45kDa); Platelet-activating factor acetylhydrolase IB subunit beta; RP23-194P5.2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: LIS1; LIS2; MDCR; MDS; NudF; PAFAH; PAFAH1B1; PAFAHA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P43034

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5048

          View more View less

          Function(s)
          protein binding microtubule binding heparin binding dynactin binding identical protein binding phospholipase binding macromolecular complex binding dynein intermediate chain binding protein heterodimerization activity microtubule plus-end binding phosphoprotein binding dynein complex binding
          Process(es)
          establishment of mitotic spindle orientation microtubule cytoskeleton organization ameboidal-type cell migration acrosome assembly neuron migration positive regulation of cytokine-mediated signaling pathway lipid metabolic process microtubule-based process nuclear migration JNK cascade chemical synaptic transmission germ cell development nervous system development neuroblast proliferation learning or memory retrograde axonal transport adult locomotory behavior protein secretion negative regulation of neuron projection development lipid catabolic process cell migration stem cell division transmission of nerve impulse corpus callosum morphogenesis hippocampus development layer formation in cerebral cortex cerebral cortex neuron differentiation cerebral cortex development actin cytoskeleton organization cell differentiation forebrain development microtubule organizing center organization osteoclast development reelin-mediated signaling pathway positive regulation of embryonic development establishment of planar polarity of embryonic epithelium cortical microtubule organization positive regulation of axon extension positive regulation of mitotic cell cycle negative regulation of JNK cascade platelet activating factor metabolic process vesicle transport along microtubule brain morphogenesis modulation of synaptic transmission neuromuscular process controlling balance microtubule sliding nuclear envelope disassembly positive regulation of cellular component organization cell division establishment of localization in cell establishment of organelle localization establishment of centrosome localization maintenance of centrosome location auditory receptor cell development positive regulation of dendritic spine morphogenesis regulation of microtubule cytoskeleton organization cochlea development microtubule cytoskeleton organization involved in establishment of planar polarity myeloid leukocyte migration regulation of postsynapse organization radial glia-guided pyramidal neuron migration interneuron migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline