Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Dot1L Antibodies

          Invitrogen

          Dot1L Polyclonal Antibody

          View all (36) Dot1L antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Dot1L Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Dot1L Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Dot1L Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Dot1L Antibody (PA5-84861) in ICC/IF

          Immunofluorecent analysis of Dot1L in human cell line U-251 MG using Dot1L Polyclonal Antibody (Product # PA5-84861). Staining shows localization to nucleoplasm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Dot1L Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Dot1L Antibody in Western Blot (WB)
          Dot1L Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-84861

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.04-0.4 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          0.25-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human DOT1L. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105525).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.05 mg/mL

          Amount

          5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 40% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2792010

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: LIDYDTKSFE SMQRLCDKYN RAIDSIHQLW KGTTQPMKLN TRPSTGLLRH ILQQVYNHSV TDPEKLNNYE PFSPEVYGET S

          Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 99%.

          Target Information

          DOT1-like histone lysine methyltransferase (DOT1L) is a gene located on chromosome 19q13.12, encoding an enzyme responsible for methylating lysine 79 on histone H3, a critical modification influencing chromatin structure and gene expression. Unlike most histone methyltransferases, DOT1L does not contain a SET domain and uniquely catalyzes H3K79 methylation, which plays pivotal roles in the regulation of transcription and maintenance of genomic stability. Expression of DOT1L is vital for various biological processes, including cell cycle progression, development, and differentiation, particularly in hematopoietic cells. Aberrations in DOT1L activity have been associated with mixed-lineage leukemia (MLL), where DOT1L-mediated H3K79 methylation contributes to leukemogenesis by influencing gene expression related to proliferation and survival. Due to its involvement in cancer progression, DOT1L is being investigated as a therapeutic target, with inhibitors developed to specifically modulate its enzymatic activity, offering potential for treating MLL and other malignancies.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Disruptor of telomeric silencing 1-like histone lysine methyltransferase; DKFZp586P1823; DOT1 like histone H3K79 methyltransferase; DOT1-like histone methyltransferase; DOT1-like protein; DOT1-like, histone H3 methyltransferase; H3-K79-HMTase; Histone H3-K79 methyltransferase; histone methyltransferase; histone methyltransferase DOT1L; Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-79 specific; Lysine N-methyltransferase 4

          View more View less

          Gene Aliases: DOT1; DOT1L; KIAA1814; KMT4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8TEK3

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 84444

          View more View less

          Function(s)
          nucleic acid binding DNA binding transcription coactivator activity protein binding methyltransferase activity transferase activity histone methyltransferase activity (H3-K79 specific) histone methyltransferase activity RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding histone H3 methyltransferase activity histone H3K79 trimethyltransferase activity
          Process(es)
          DNA damage checkpoint DNA repair chromatin organization gene expression heterochromatin assembly telomeric heterochromatin assembly telomere organization methylation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of JAK-STAT cascade regulation of cell cycle regulation of transcription regulatory region DNA binding
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline