Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • HDAC2 Antibodies

          Invitrogen

          HDAC2 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          View all (31) HDAC2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HDAC2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          • Advanced Verification (1)
          HDAC2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          HDAC2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HDAC2 Antibody (PA5-85272) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of HDAC2 was performed using 70% confluent log phase HCT 116 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with HDAC2 Polyclonal Antibody (Product # PA5-85272) at 1:500 in 0.1% BSA, incubated at 4 degree celsius overnight and then labeled with Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 488 (Product # A32790), (1:20... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HDAC2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HDAC2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HDAC2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HDAC2 Antibody in Western Blot (WB)
          HDAC2 Antibody in Western Blot (WB)
          HDAC2 Antibody in Western Blot (WB)
          HDAC2 Antibody in Western Blot (WB)
          HDAC2 Antibody in Western Blot (WB)
          HDAC2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          HDAC2 Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          HDAC2 Antibody
          HDAC2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-85272

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1:100-1:500
          -

          ChIP assay (ChIP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Reptile, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human HDAC2. The exact sequence is proprietary.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.16 mg/mL

          Amount

          116 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7, with 20% glycerol

          Contains

          0.025% ProClin 300

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2792415

          Product Specific Information

          Keep as concentrated solution.

          Positive Control: 293T, A431, HeLa, HepG2, C2C12, Rat2, NB2a.

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          HDAC2 belongs to the histone deacetylase family. Histone deacetylases act via the formation of large multiprotein complexes and are responsible for the deacetylation of lysine residues at the N-terminal regions of core histones (H2A, H2B, H3 and H4). This protein forms transcriptional repressor complexes by associating with many different proteins, including YY1, a mammalian zinc-finger transcription factor. Thus, it plays an important role in transcriptional regulation, cell cycle progression and developmental events. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: HD2; hdac 2; hdac-2; Histone deacetylase 2; Protein deacylase HDAC2; transcriptional regulator homolog RPD3; unnamed protein product; YY1 transcription factor-binding protein; YY1-associated factor 1

          View more View less

          Gene Aliases: D10Wsu179e; HD2; HDAC2; KDAC2; mRPD3; RPD3; YAF1; Yy1bp

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q92769, (Mouse) P70288

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3066, (Mouse) 15182, (Rat) 84577

          View more View less

          Function(s)
          transcription cofactor binding chromatin binding RNA binding histone deacetylase activity protein binding hydrolase activity hydrolase activity, acting on carbon-nitrogen (but not peptide) bonds, in linear amides deacetylase activity enzyme binding heat shock protein binding nucleosomal DNA binding protein deacetylase activity histone binding histone deacetylase binding NF-kappaB binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding DNA-binding transcription factor binding histone deacetylase activity, hydrolytic mechanism protein decrotonylase activity histone decrotonylase activity protein de-2-hydroxyisobutyrylase activity protein lysine delactylase activity promoter-specific chromatin binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding core promoter binding RNA polymerase II repressing transcription factor binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription factor binding histone deacetylase activity (H3-K14 specific) chromatin DNA binding NAD-dependent histone deacetylase activity (H3-K14 specific) histone deacetylase activity (H3-K9 specific) histone deacetylase activity (H4-K16 specific) Krueppel-associated box domain binding sequence-specific DNA binding poly(A) RNA binding NAD-dependent histone deacetylase activity (H3-K9 specific) NAD-dependent histone deacetylase activity (H4-K16 specific) NAD-dependent histone deacetylase activity (H3-K18 specific)
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter maintenance of chromatin silencing transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated protein deacetylation positive regulation of cell proliferation epidermal cell differentiation positive regulation of epithelial to mesenchymal transition positive regulation of receptor biosynthetic process negative regulation of neuron projection development dendrite development chromatin modification histone deacetylation hippocampus development neuron differentiation positive regulation of interleukin-1 production positive regulation of tumor necrosis factor production circadian regulation of gene expression odontogenesis of dentin-containing tooth positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein embryonic digit morphogenesis ATP-dependent chromatin remodeling negative regulation of apoptotic process negative regulation of DNA binding negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity positive regulation of proteolysis negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter rhythmic process positive regulation of oligodendrocyte differentiation positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity regulation of protein kinase B signaling cardiac muscle cell development negative regulation of cardiac muscle cell proliferation regulation of sarcomere organization hair follicle placode formation negative regulation of dendritic spine development eyelid development in camera-type eye fungiform papilla formation cellular response to hydrogen peroxide histone H3 deacetylation histone H4 deacetylation negative regulation of canonical Wnt signaling pathway regulation of protein deacetylation negative regulation of peptidyl-lysine acetylation negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway response to amphetamine cardiac muscle hypertrophy response to caffeine response to lipopolysaccharide cellular response to heat response to nicotine response to cocaine response to drug behavioral response to ethanol response to hyperoxia histone H3-K9 modification cellular response to retinoic acid cellular response to transforming growth factor beta stimulus cellular response to dopamine chromatin organization chromatin remodeling response to xenobiotic stimulus negative regulation of transcription by competitive promoter binding negative regulation of cell migration negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway heterochromatin assembly positive regulation of intracellular estrogen receptor signaling pathway protein modification process regulation of cell fate specification positive regulation of transcription, DNA-templated progesterone receptor signaling pathway response to alcohol positive regulation of male mating behavior negative regulation of stem cell population maintenance positive regulation of stem cell population maintenance response to amyloid-beta regulation of stem cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline