Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • HLA-B Antibodies

          Invitrogen

          HLA-B Polyclonal Antibody

          View all (20) HLA-B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HLA-B Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          HLA-B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          HLA-B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HLA-B Antibody (PA5-88804) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of HLA-B in paraffin-embedded human esophageal. Samples were incubated with HLA-B Polyclonal antibody (Product # PA5-88804) using a dilution of 1:100 (40x lens). Perform microwave antigen retrieval with 10 mM PBS buffer pH 7.2 before commencing with IHC staining protocol. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HLA-B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HLA-B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HLA-B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          HLA-B Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          HLA-B Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-88804

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HLA-B (NP_0055052)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.85 mg/mL

          Amount

          85 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.01% thimerosal

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2805142

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MLVMAPRTVL LLLSAALALT ETWAGSHSMR YFYTSVSRPG RGEPRFISVG YVDDTQFVRF DSDAASPREE PRAPWIEQEG PEYWDRNTQI YKAQAQTDRE; Positive Samples: U-251MG, Jurkat, HepG2, A-549, MCF7; Cellular Location: Membrane, Single-pass type I membrane protein

          Target Information

          HLA-B belongs to the HLA class I heavy chain paralogues. This class I molecule is a heterodimer consisting of a heavy chain and a light chain (beta-2 microglobulin). The heavy chain is anchored in the membrane. Class I molecules play a central role in the immune system by presenting peptides derived from the endoplasmic reticulum lumen. They are expressed in nearly all cells. The heavy chain is approximately 45 kDa and its gene contains 8 exons. Exon 1 encodes the leader peptide, exon 2 and 3 encode the alpha1 and alpha2 domains, which both bind the peptide, exon 4 encodes the alpha3 domain, exon 5 encodes the transmembrane region and exons 6 and 7 encode the cytoplasmic tail. Polymorphisms within exon 2 and exon 3 are responsible for the peptide binding specificity of each class one molecule. Typing for these polymorphisms is routinely done for bone marrow and kidney transplantation. Hundreds of HLA-B alleles have been described.

          HLA and MHC antibodies play a significant role in Immunopeptidomics, facilitating the identification and characterization of neoantigens through high-performance liquid chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry.

          ⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including mercury, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: allele B-3515; B*3509; cell surface glycoprotein; integral membrane protein; DAQB-90C11.16; FLJ26655; glycosylation aa 86, alpha domain 1 aa 1-24, alpha domain 2 aa 25-114, alpha domain 3 aa 207-298; glycosylation aa 86, alpha domain 1 aa 25-114, alpha domain 2 aa 115-206, alpha domain 3 aa 207-298; heavy chain; hla antigen; HLA B-1519; HLA class I antigen HLA-B; HLA class I histocompatibility antigen, B alpha chain; HLA protein allele B37; HLA protein allele B51; HLA protein allele B57; HLA protein allele B7; HLA-A; HLA-B; HLA-B 1502; HLA-B*4002; HLA-B-07ZEL allele; HLA-B-1501; HLA-B-1516; HLA-B-1520 allele; HLA-B-15AOH allele; HLA-B-15ZEL allele; HLA-B-27KSH allele; HLA-B-67LAV allele; This submission reports an HLA-B-6701 variant (HLA-B-67LAV) that differs from the published B-6701 sequence, GenBank Accession Number L17005; HLA-B18; HLA-B27 peptide; HLA-B39; HLA-B41 variant; HLA-B61; HLA-Bw-39-DBU allele; Human leukocyte antigen B; leukocyt; leukocyte antigen class I-B; lymphocyte antigen; MHC 1; MHC class 1 antigen; MHC class I antigen HLA-B alpha chain; MHC class I antigen HLA-B heavy chain; MHC class I antigen SHCHA; MHC class I molecule; MHC class I-like alpha chain membrane-bound type; MHC HLA-B cell surface glycoprotein; MHC HLA-B transmembrane glycoprotein; MHC HLA-B44; MHC HLA-B7 heavy chain precursor; MHC HLA-Bw46; MHC1; similar to Homo sapiens MHC HLA-B39 mRNA with GenBank Accession Number L42024.1; subtype B*3508 differs at residue 156 (Leu->Arg) with subtype B*3501; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AS; B-4901; HLA-B; HLAB

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3106

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding protein binding beta-2-microglobulin binding peptide antigen binding TAP binding chaperone binding
          Process(es)
          positive regulation of T cell mediated cytotoxicity antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class Ib antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class Ib antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I via ER pathway, TAP-independent regulation of T cell anergy regulation of natural killer cell mediated immunity defense response immune response detection of bacterium antigen processing and presentation regulation of interleukin-12 production regulation of interleukin-6 production protection from natural killer cell mediated cytotoxicity regulation of dendritic cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-dd86746ff-2cs8n:80/100.66.77.199:80.
          git-commit: 04e44c58f20fafe66519586ffe6db5d8a90e52ce
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.53.1-Offline