Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • SAMHD1 Antibodies

          Invitrogen

          SAMHD1 Polyclonal Antibody

          View all (43) SAMHD1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SAMHD1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          SAMHD1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          SAMHD1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SAMHD1 Antibody (PA5-96811) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of SAMHD1 in paraffin-embedded human liver cancer. Samples were incubated with SAMHD1 Polyclonal antibody (Product # PA5-96811) using a dilution of 1:100 (40x lens). Perform microwave antigen retrieval with 10 mM PBS buffer pH 7.2 before commencing with IHC staining protocol. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SAMHD1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SAMHD1 Antibody in Western Blot (WB)
          SAMHD1 Antibody in Western Blot (WB)
          SAMHD1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          SAMHD1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-96811

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5 µg-4 µg antibody for 200 µg-400 µg extracts of
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 387-626 of human SAMHD1 (NP_0562892)
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.12 mg/mL

          Amount

          112 µg

          Purification

          Affinity Chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2808613

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: TDAFLKADDY IEITGAGGKK YRISTAIDDM EAYTKLTDNI FLEILYSTDP KLKDAREILK QIEYRNLFKY VGETQPTGQI KIKREDYESL PKEVASAKPK VLLDVKLKAE DFIVDVINMD YGMQEKNPID HVSFYCKTAP NRAIRITKNQ VSQLLPEKFA EQLIRVYCKK VDRKSLYAAR QYFVQWCADR NFTKPQDGDV IAPLITPQKK EWNDSTSVQN PTRLREASKS RVQLFKDDPM; Positive Samples: HepG2, HeLa, MCF-7, Mouse spleen; Cellular Location: Nucleus

          Target Information

          This gene may play a role in regulation of the innate immune response. The encoded protein is upregulated in response to viral infection and may be involved in mediation of tumor necrosis factor-alpha proinflammatory responses. Mutations in this gene have been associated with Aicardi-Goutieres syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DCIP; Dendritic cell-derived IFNG-induced protein; Deoxynucleoside triphosphate triphosphohydrolase SAMHD1; dNTPase; hSAMHD1; IFN-gamma induced; Interferon-gamma-inducible protein Mg11; Monocyte protein 5; MOP-5; mSAMHD1; RP1-132F21.1; SAM domain and HD domain 1; SAM domain and HD domain-containing protein 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CHBL2; DCIP; E330031J07Rik; HDDC1; hSAMHD1; Mg11; Mg21; MOP-5; MOP5; SAMHD1; SBBI88

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9Y3Z3, (Mouse) Q60710

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 25939, (Rat) 311580, (Mouse) 56045

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding nucleic acid binding single-stranded DNA binding RNA binding catalytic activity ribonuclease activity protein binding GTP binding zinc ion binding dGTPase activity hydrolase activity triphosphoric monoester hydrolase activity dGTP binding identical protein binding metal ion binding deoxynucleoside triphosphate hydrolase activity hydrolase
          Process(es)
          double-strand break repair via homologous recombination immune system process dGTP catabolic process DNA replication DNA repair immune response cellular response to DNA damage stimulus deoxyribonucleotide catabolic process somatic hypermutation of immunoglobulin genes innate immune response regulation of innate immune response dATP catabolic process protein homotetramerization defense response to virus negative regulation of type I interferon-mediated signaling pathway DNA strand resection involved in replication fork processing metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline