Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • JNK1/JNK2/JNK3 Antibodies

          Invitrogen

          JNK1/JNK2/JNK3 Polyclonal Antibody

          View all (25) JNK1/JNK2/JNK3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite JNK1/JNK2/JNK3 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          JNK1/JNK2/JNK3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          JNK1/JNK2/JNK3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          JNK1/JNK2/JNK3 Antibody (PA5-99529) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of JNK1/JNK2/JNK3 in MCF-7 cells. Samples were fixed with paraformaldehyde, permeabilized with 0.1% saponin, blocked with 10% serum (45 min, 37°C) incubated with JNK1/JNK2/JNK3 polyclonal antibody (Product # PA5-99529) using a dilution of 1:400 (1 hr, 37°C), and followed by goat anti-rabbit IgG Alexa Fluor 594 at a dilution of 1:600. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          JNK1/JNK2/JNK3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          JNK1/JNK2/JNK3 Antibody in Western Blot (WB)
          JNK1/JNK2/JNK3 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-99529

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          - -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human MAPK8(Accession P45983), corresponding to amino acid residues K160-S210.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2818462

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of total JNK1/2/3.

          Target Information

          C-Jun N-terminal Kinase (JNK) is also known as Mitogen-activated protein kinase (MAPK8). It belongs to the MAPK superfamily of stress-activated protein kinases. MAPKs are Serine-threonine protein kinases that are activated in response to a variety of extracellular stimuli, and mediate signal transduction from the cell surface to the nucleus. JNK is involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. JNK pathways are activated by stress and inflammatory signals. JNK is expressed as ten different isoforms due to differential mRNA splicing. The predominant forms are JNK1 and JNK2.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: c-Jun kinase 2; c-Jun N-terminal kinase 1; c-Jun N-terminal kinase 2; c-Jun N-terminal kinase 3; FLJ12099; FLJ33785; JNK 46; JNK 55; JNK-46; JNK-55; JNK/SAPK alpha; JNK1 beta1 protein kinase; JNK3 alpha protein kinase; JNK3 beta1 protein kinase; JNK3 beta2 protein kinase; Jun kinase; JUN N-terminal kinase; MAP kinase 10; MAP kinase 8; MAP kinase 9; MAP kinase p49 3F12; MAPK 10; MAPK 8; MAPK 9; MAPK8; MAPK9; MGC50974; Mi; mitogen activated protein kinase 10; mitogen activated protein kinase 8; mitogen activated protein kinase 9; Mitogen-activated protein kinase 10; Mitogen-activated protein kinase 8; Mitogen-activated protein kinase 9; MK10; p54 gamma; p54-alpha; p54-beta; Phospho-JNK; protein kinase mitogen-activated 8; protein kinase, mitogen-activated 9; SAPK gamma; SAPK-alpha; SAPK-beta; SAPK/Erk/kinase 2; SAPK1a; SAPK1b; SAPK1c; stress activated protein kinase alpha II; Stress activated protein kinase beta; stress-activated protein kinase 1; Stress-activated protein kinase 1a; Stress-activated protein kinase 1b; Stress-activated protein kinase 1c; Stress-activated protein kinase JNK1; Stress-activated protein kinase JNK2; Stress-activated protein kinase JNK3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI849689; AI851083; C230008H04Rik; JNK; JNK-46; JNK-55; JNK1; JNK1A2; JNK2; JNK21B1/2; JNK2A; JNK2ALPHA; JNK2B; JNK2BETA; JNK3; JNK3A; JNK3B1; JNK3B2; MAPK10; MAPK8; MAPK9; p493F12; p54a; p54aSAPK; p54bSAPK; PRKM10; PRKM8; PRKM9; SAPb; SAPK; SAPK(beta); SAPK1; SAPK1A; SAPK1B; SAPK1C; SAPKC; Serk2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P53779, (Human) P45983, (Human) P45984, (Mouse) Q61831, (Rat) P49187, (Rat) P49185, (Mouse) Q91Y86, (Rat) P49186, (Mouse) Q9WTU6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5602, (Human) 5599, (Human) 5601, (Mouse) 26414, (Rat) 25272, (Rat) 116554, (Mouse) 26419, (Rat) 50658, (Mouse) 26420

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity JUN kinase activity MAP kinase activity MAP kinase kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity protein serine kinase activity enzyme binding protein phosphatase binding histone deacetylase regulator activity histone deacetylase binding protein serine/threonine kinase binding protein serine/threonine/tyrosine kinase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups transcription factor binding cysteine-type endopeptidase activator activity involved in apoptotic process mitogen-activated protein kinase kinase kinase binding non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          MAPK cascade protein phosphorylation signal transduction JNK cascade response to light stimulus Fc-epsilon receptor signaling pathway regulation of circadian rhythm rhythmic process cellular senescence double-strand break repair response to oxidative stress JUN phosphorylation response to UV response to mechanical stimulus positive regulation of gene expression regulation of macroautophagy peptidyl-serine phosphorylation peptidyl-threonine phosphorylation positive regulation of cyclase activity positive regulation of cell killing negative regulation of protein binding regulation of protein localization cellular response to amino acid starvation cellular response to oxidative stress cellular response to reactive oxygen species positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process regulation of mRNA stability NLRP3 inflammasome complex assembly positive regulation of protein metabolic process stress-activated MAPK cascade mRNA destabilization protein poly-ADP-ribosylation cellular response to lipopolysaccharide cellular response to mechanical stimulus energy homeostasis positive regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly positive regulation of establishment of protein localization to mitochondrion protein localization to site of double-strand break positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of protein ubiquitination positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process response to cadmium ion modulation of synaptic transmission protein localization to tricellular tight junction positive regulation of podosome assembly inflammatory response to wounding apoptotic signaling pathway positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of apoptotic signaling pathway negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter phosphorylation locomotor rhythm ossification regulation of transcription, DNA-templated inflammatory response response to osmotic stress response to heat regulation of gene expression positive regulation of cell migration regulation of histone deacetylation positive regulation of microtubule polymerization neuron projection development response to hydrogen peroxide positive regulation of DNA replication determination of dorsal identity cellular response to hydrogen peroxide cellular response to nitric oxide positive regulation of deacetylase activity type B pancreatic cell apoptotic process neuronal stem cell population maintenance programmed necrotic cell death positive regulation of determination of dorsal identity release of cytochrome c from mitochondria positive regulation of protein phosphorylation protein targeting to mitochondrion activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process central nervous system development response to toxic substance response to organic substance positive regulation of cell morphogenesis involved in differentiation response to amine positive regulation of prostaglandin biosynthetic process regulation of protein ubiquitination positive regulation of prostaglandin secretion positive regulation of chemokine production cellular response to UV response to drug positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of transcription, DNA-templated regulation of JNK cascade positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor cellular response to growth factor stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline