Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • PRKAR2A Antibodies

          OriGene

          PRKAR2A Monoclonal Antibody (OTI1F8), TrueMAB™

          Advanced Verification
          View all (34) PRKAR2A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PRKAR2A Monoclonal Antibody (OTI1F8), TrueMAB™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          • Advanced Verification (1)
          PRKAR2A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PRKAR2A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PRKAR2A Antibody (TA501146) in ICC/IF

          Anti-PRKAR2A mouse monoclonal antibody (TA501146) immunofluorescent staining of COS7 cells transiently transfected by pCMV6-ENTRY PRKAR2A(RC220376). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PRKAR2A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PRKAR2A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PRKAR2A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PRKAR2A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PRKAR2A Antibody in Western Blot (WB)
          PRKAR2A Antibody in Western Blot (WB)
          PRKAR2A Antibody in Western Blot (WB)
          PRKAR2A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PRKAR2A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PRKAR2A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          PRKAR2A Antibody
          PRKAR2A Monoclonal Antibody (OTI1F8), TrueMAB™

          Product Details

          TA501146

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:150
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OTI1F8

          Immunogen

          Full length human recombinant protein of human PRKAR2A produced in HEK293T cell.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.74 mg/mL

          Amount

          74 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          cAMP is a signaling molecule important for a variety of cellular functions. cAMP exerts its effects by activating the cAMP-dependent protein kinase (AMPK), which transduces the signal through phosphorylation of different target proteins. The inactive holoenzyme of AMPK is a tetramer composed of two regulatory and two catalytic subunits. cAMP causes the dissociation of the inactive holoenzyme into a dimer of regulatory subunits bound to four cAMP and two free monomeric catalytic subunits. Four different regulatory subunits and three catalytic subunits of AMPK have been identified in humans. The protein encoded by this gene is one of the regulatory subunits. This subunit can be phosphorylated by the activated catalytic subunit. It may interact with various A-kinase anchoring proteins and determine the subcellular localization of AMPK.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cAMP-dependent protein kinase regulatory subunit RII alpha; cAMP-dependent protein kinase type II-alpha regulatory subunit; MGC3606; protein kinase A, RII-alpha subunit; protein kinase, cAMP-dependent, regulatory subunit type II alpha; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: PKR2; PRKAR2; PRKAR2A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P13861

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5576

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding cAMP-dependent protein kinase inhibitor activity protein binding cAMP-dependent protein kinase regulator activity protein domain specific binding cAMP binding ubiquitin protein ligase binding protein kinase A catalytic subunit binding
          Process(es)
          adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway intracellular signal transduction negative regulation of cAMP/PKA signal transduction
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline