Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Gg03346408_m1
See other NFASC GE Assays ›
Gene Symbol:
NFASC
Gene Name:
neurofascin
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.26: 1900510 - 1977064 on Build GRCg6a
Species:
Chicken
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Gg03346408_m1
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Made To Order
Catalog #
4351372
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: NFASC
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_001004493.4
NP_001004493.1
2328
68
NM_001004709.4
NP_001004709.2
2277
68
NM_001160320.3
NP_001153792.1
2274
68
NM_001160321.3
NP_001153793.1
2277
68
NM_001160322.3
NP_001153794.1
2277
68
NM_001160323.3
NP_001153795.1
2274
68
NM_001160324.3
NP_001153796.1
2277
68
XM_015298903.2
XP_015154389.1
2388
68
XM_015298904.2
XP_015154390.1
2573
68
XM_015298905.2
XP_015154391.1
2310
68
XM_015298906.2
XP_015154392.1
2388
68
XM_015298907.2
XP_015154393.1
2370
68
XM_015298908.2
XP_015154394.1
2352
68
XM_015298909.2
XP_015154395.1
2337
68
XM_015298910.2
XP_015154396.1
2319
68
XM_015298911.2
XP_015154397.1
2388
68
XM_015298912.2
XP_015154398.1
2337
68
XM_015298913.2
XP_015154399.1
2388
68
XM_015298914.2
XP_015154400.1
2388
68
XM_015298915.2
XP_015154401.1
2370
68
XM_015298916.2
XP_015154402.1
2334
68
XM_015298917.2
XP_015154403.1
2283
68
XM_015298918.2
XP_015154404.1
2388
68
XM_015298919.2
XP_015154405.1
2388
68
XM_015298920.2
XP_015154406.1
2337
68
XM_025143685.1
XP_024999453.1
2388
68
XM_025143686.1
XP_024999454.1
2388
68
XM_025143688.1
XP_024999456.1
2352
68
GenBank mRNA
CR406539.1
-
227
68
X65224.1
-
2328
68
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length less than or equal to 70
G-protein coupled receptor
Gallus gallus
Panther Classification:
Molecular Function -
scaffold/adaptor protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules
axon guidance
dendrite self-avoidance
protein binding involved in cell-cell adhesion
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-9wq66:80/100.66.78.37:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0