Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00262251_m1
          See other AIFM2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          AIFM2
          Gene Name:
          apoptosis inducing factor, mitochondria associated 2
          Gene Aliases:
          AMID, PRG3
          Chromosome Location:
          Chr.10: 70112267 - 70132934 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00262251_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information
          • Citations (1)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: AIFM2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001198696.1 NP_001185625.1 3 - 4 513 76
          NM_032797.5 NP_116186.1 3 - 4 510 76
          GenBank mRNA AF337957.1 - 2 - 3 314 76
          AF506757.1 - 3 - 4 510 76
          AK027403.1 - 3 - 4 389 76
          AK127353.1 - 3 - 4 2265 76
          BC006121.1 - 2 - 3 318 3506309 76
          BC023601.2 - 3 - 4 497 4548458 76
          BG332787.1 - 3 - 4 498 76
          BP331371.1 - 3 - 4 429 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1000010909.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC10001359.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Homo sapiens 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene AIFM2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          apoptotic mitochondrial changes
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of apoptotic process
          oxidation-reduction process
          DNA binding
          electron-transferring-flavoprotein dehydrogenase activity
          flavin adenine dinucleotide binding

          MicroArray Probes:

          Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000482166.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000482166.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000482166.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000482166.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000482166.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10017171.hg.1 ENST00000307864.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10017171.hg.1 ENST00000373248.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10017171.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10017171.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR10017171.hg.1 TC10001359.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000482166.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000482166.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000482166.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000482166.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000482166.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1000010909.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000174233.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000174233.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000174233.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000174233.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000174233.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000174233.hg.1 ENST00000307864.2 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000174233.hg.1 ENST00000373248.5 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000174233.hg.1 ENST00000613322.4 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000174233.hg.1 NM_001198696.1 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000174233.hg.1 NM_032797.5 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1000174233.hg.1 TC1000010909.hg.1 Clariom D TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Human Genome Survey Microarray Version 2.0 129590 - -

          Back To Top
           

          Citations (1)

          MDM2 antagonists activate p53 and synergize with genotoxic drugs in B-cell chronic lymphocytic leukemia cells.
          Authors
          Coll-Mulet L, Iglesias-Serret D, Santidrian AF, Cosialls AM, de Frias M, Castano E, Campas C, Barragan M, de Sevilla AF, Domingo A, Vassilev LT, Pons G, Gil J
          Journal
          Blood - Page No 4109 (Mon May 15 00:00:00 EDT 2006)
          Volume (Year)
          107 (2006)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0