Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00604351_s1
          See other TAS2R50 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          TAS2R50
          Gene Name:
          taste 2 receptor member 50
          Gene Aliases:
          T2R50, T2R51, TAS2R51
          Chromosome Location:
          Chr.12: 10985913 - 10986912 on Build GRCh38
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Hs00604351_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: TAS2R50
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_176890.2 NP_795371.2 1 815 141
          GenBank mRNA BC112100.1 - 1 815 8327568 141

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as Clariom D transcript cluster(s) TC1200009926.hg.1
          This assay targets the same location as HTA transcript cluster(s) TC12001236.hg.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Homo sapiens Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene TAS2R50

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of bitter taste
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor activity
          bitter taste receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ArrayStar Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08190569 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08190554 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08190551 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622510 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622526 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622522 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622538 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622516 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08190572 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622530 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622519 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08190563 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622515 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622537 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622535 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622509 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622528 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16532952 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622523 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622520 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622521 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08190545 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622529 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622513 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P08190546 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622543 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P16532950 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622545 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP Tiling Array A_17_P28622546 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P347029 - -
          Agilent Genotypic Designed Human Whole genome gene expression profiling microarray 4x44k GT_44k_23_P347029 - -
          Agilent Whole Human Genome Oligo Microarray 4x44K 28773 - -
          Agilent Human Genome CGH Microarray 44B A_14_P107606 - -
          Agilent Human Genome CGH Microarray 44A A_14_P107606 - -
          Agilent G4851A SurePrint G3 Hmn GE 8x60K Microarray 11836 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K v2 A_23_P347029 - -
          SurePrint G3 Human GE Microarray G4851A A_23_P347029 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622526 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08190572 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622505 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622543 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622532 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622520 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08190565 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16532952 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08190551 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622522 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622529 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622538 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16532950 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622528 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08190545 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622516 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08190563 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622513 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622523 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622545 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622546 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08190569 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08190554 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622535 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622509 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622510 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622538 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08190572 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16532952 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622513 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622505 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08190563 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622520 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622543 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08190569 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P16532950 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08190551 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622516 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622509 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622545 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622535 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622529 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622546 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622528 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622523 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08190565 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08190545 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622510 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622526 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622532 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P08190554 - -
          Agilent SurePrint G3 Human Promoter Microarray 1x1M A_17_P28622522 - -
          Whole Human Genome Oligo Microarray G4112A A_23_P347029 - -
          Agilent Human Genome CGH Microarray 105A (G4412A) A_14_P107606 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190551 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190558 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190563 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190560 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190545 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190540 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190548 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190538 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190547 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190579 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190553 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190567 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190535 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190562 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190542 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190537 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190577 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190565 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190559 - -
          Agilent Human Promoter ChIP-on-Chip A) A_17_P08190576 - -
          Agilent Human Genome 244K CGH Microarray (Alpha Test) A_14_P107606 - -
          Agilent Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F A_23_P347029 - -
          Agilent HD CGH Microarray (2X105K) Oxford design AMADID#019015 56572 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08190560 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08190569 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16532955 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08190553 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08190573 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08190568 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08190562 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16532959 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08190559 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08190551 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08190547 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08190580 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08190567 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08190565 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P16532960 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08190545 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08190555 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08190557 - -
          Agilent Human Whole Genome ChIP-on-Chip A_17_P08190576 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array NM_176890_at - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7961282 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7961284 - -
          Affymetrix Human Gene 1.0 ST Array 7961283 - -
          Affymetrix Human Gene 1.1 ST Array 7961281 - -
          Affymetrix HT HG-U133+ PM Array Plate 1553561_PM_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11738919_at - -
          Affymetrix Human Genome U219 Array 11738919_PM_at - -
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200009926.hg.1 ENST00000506868.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200009926.hg.1 ENST00000506868.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200009926.hg.1 ENST00000506868.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200009926.hg.1 NM_176890.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200009926.hg.1 NM_176890.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 TC1200009926.hg.1 NM_176890.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12016268.hg.1 ENST00000506868.1 Ensembl
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12016268.hg.1 NM_176890.2 Refseq
          Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 PSR12016268.hg.1 TC12001236.hg.1 HTA TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175020.hg.1 ENST00000506868.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175020.hg.1 NM_176890.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175020.hg.1 ENST00000506868.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175020.hg.1 NM_176890.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175020.hg.1 TC1200009926.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175022.hg.1 ENST00000506868.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175022.hg.1 NM_176890.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175022.hg.1 ENST00000506868.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175022.hg.1 NM_176890.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175022.hg.1 TC1200009926.hg.1 Clariom D TC
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200009926.hg.1 ENST00000506868.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200009926.hg.1 ENST00000506868.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200009926.hg.1 ENST00000506868.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200009926.hg.1 NM_176890.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200009926.hg.1 NM_176890.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay TC1200009926.hg.1 NM_176890.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175021.hg.1 ENST00000506868.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175021.hg.1 NM_176890.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175021.hg.1 ENST00000506868.1 Ensembl
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175021.hg.1 NM_176890.2 Refseq
          Affymetrix Human Clariom D Assay PSR1200175021.hg.1 TC1200009926.hg.1 Clariom D TC
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553561_at - -
          Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553561_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Human Genome U133 Plus 2.0 Array based on a custom CDF (REFSEQ_7) NM_176890_at - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553561_at4 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553561_at11 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553561_at5 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553561_at10 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553561_at8 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553561_at9 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553561_at1 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553561_at2 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553561_at7 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553561_at3 - -
          Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array 1553561_at6 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A047327 - -
          Arraystar Human LncRNA microarray V2.0 ASHG19A3A047327 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1802731 NM_176890.2 human_transcriptome
          HumanHT-12 v4 Expression BeadChip ILMN_1802731 BC112100.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1802731 NM_176890.2 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1802731 BC112100.1 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1802731 NM_176890.2 human_transcriptome
          HumanHT-12 V4.0 expression beadchip ILMN_1802731 BC112100.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1802731 NM_176890.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 expression beadchip ILMN_1802731 BC112100.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1802731 NM_176890.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 WG-DASL V4.0 R2 expression beadchip ILMN_1802731 BC112100.1 human_transcriptome
          Sentrix Human-6 Expression BeadChip GI_28882038-S - -
          Illumina HumanRef-8 v2 Expression BeadChip GI_10363-S - -
          Illumina human-6 v1.0 expression beadchip 0006350347 - -
          Illumina humanRef-8 v1.0 expression beadchip 0006350347 - -
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1802731 NM_176890.2 human_transcriptome
          Illumina human-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1802731 BC112100.1 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1802731 NM_176890.2 human_transcriptome
          Illumina humanRef-8 v2.0 expression beadchip ILMN_1802731 BC112100.1 human_transcriptome
          Illumina Sentrix Human-6 v2 Expression BeadChip 5560703 - -
          Illumina HumanRef-6 v2.0 expression beadchip ILMN_10363 - -
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1802731 NM_176890.2 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 v3.0 expression beadchip ILMN_1802731 BC112100.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1802731 NM_176890.2 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6 v3.0 expression beadchip ILMN_1802731 BC112100.1 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1802731 NM_176890.2 human_transcriptome
          Illumina HumanHT-12 V3.0 expression beadchip ILMN_1802731 BC112100.1 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1802731 NM_176890.2 human_transcriptome
          Illumina HumanWG-6_V2_0_R2 ILMN_1802731 BC112100.1 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1802731 NM_176890.2 human_transcriptome
          Illumina HumanRef-8 WG-DASL v3.0 ILMN_1802731 BC112100.1 human_transcriptome

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline